Läs mer
Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO renbänk
Produktkod. 15303222 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
ECO renbänk
Strömsladd och internt uttag
Beskrivning:
Heraguard Eco 0.9
Heraguard Eco 1.2
Heraguard Eco 1.5
Heraguard Eco 1.8
Schweiz
Material:
Melamin
Förpackningsstorlek:
Varje
Bredd (engelska):
3 fot
4 fot
5 fot
6 fot
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Beskrivning Material Förpackningsstorlek Bredd (engelska)
15303222 Strömsladd och internt uttag Schweiz Melamin Varje -
15128902 ECO renbänk Heraguard Eco 0.9 Melamin Varje 3 fot
15158902 ECO renbänk Heraguard Eco 1.2 Melamin Varje 4 fot
15148902 ECO renbänk Heraguard Eco 1.5 Melamin Varje 5 fot
15138902 ECO renbänk Heraguard Eco 1.8 Melamin Varje 6 fot
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15303222 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 51900300
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Skydda prover med Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO renbänk, som har optimal effektivitet, säkerhet och funktionalitet. Finns med dubbla DC-motorer.
Skydda prover med Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO renbänk, som har optimal effektivitet, säkerhet och funktionalitet. Tillgänglig med DC-motorer för låg energiförbrukning, renbänken uppfyller ISO klass 5 för arbetsytan och EU GMP Grade A-arbetsmiljö. Den horisontella laminära flödestekniken används i applikationer där provskydd är krävs: Sjukhus, farmaceutisk tillverkning, renrum och industriella processer.
HERAguard ECO renbänkar ger hög prestanda med optimerad effektivitet, säkerhet och funktionalitet. Nu tillgänglig med dubbla DC-motorer som ger lägre energiförbrukning jämfört med tidigare modeller De är idealiska för laboratorietillämpningar där produktskydd krävs.
Renabänkar ger:
  • Provskydd
  • Rena luftförhållanden som kan valideras
  • Användarvänlighet
Olika inre bredder:
  • 900 mm
  • 1200 mm
  • 1500 mm
  • 1800 mm
Olika arbetshöjder:
  • Standard höjd för arbetsyta 650 mm
  • Extra höjd för arbetsyta 950 mm
Allround vision
  • Sidofönster ökar ljusinsläppet och skapar en bekväm arbetsmiljö.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Strömsladd och internt uttag
Material Melamin
Beskrivning Schweiz
Belysning >1000 lx
Fönstermaterial Härdat säkerhetsglas