Läs mer
Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench Tillbehör
Handla allt Thermo Scientific ProdukterDescription
Integrera Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench Tillbehör med ECO Clean Bench för att öka flexibiliteten och förbättra driften. Alternativen inkluderar mediaventiler, magnetventil, arbetsytor i rostfritt stål, modifieringar av sidofönster, UV- och UV-nattskydd, vindruteskyddssatser och ytterligare tillbehör.
† På grund av likströmsmotorer använder HERAguard ECO clean-bänkar mindre energi för att fungera så det släpps ut mindre värme till labbet än traditionella AC motorrena bänkar. Baserat på data från interna tester och The University of Michigan Field Study, publicerad i American Biotechnology Laboratory.
Spécification
Spécification
| För användning med (utrustning) | Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 |
| Beskrivning | Obrännbar gas G3/8 gasanslutning (grön) med lång hals för montering i sidoväggar |
| Produkttyp | Mediaventiler |
| Konfigurationsalternativ | Fält installerat |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.