Läs mer
- Home
- Products
- Laboratorieventilation
- Tillbehör för labbventilation
- Kapslingsställ och tillbehör
- Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench Tillbehör
Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench Tillbehör
Produktkod. 10418631 Handla allt Thermo Scientific Produkter| Produktkod. | Produkttyp | För användning med (utrustning) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 10418631 | Anslutning av brännbar gas | Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95; Herasafe 2030i 0,9, 1,2, 1,5, 1,8; Maxisafe 2030i 0,9, 1,2, 1,5, 1,8 | Varje |
| 10375393 | Vattenkrananslutning | Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 | Varje |
| 12173871 | Skyddssats för vindruta | Heraguard ECO 0.9 | Varje |
| 15178902 | Arbetsyta Wraps | Heraguard ECO 0.9 | Varje |
| 10692985 | Allmänna tillbehör | Heraguard ECO 0.9 | Varje |
| 10203924 | Allmänna tillbehör | Heraguard ECO 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 | Varje |
| 15118922 | Täcka | Heraguard ECO 1.2 | Varje |
| 10263222 | Magnetventiler | Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 | Varje |
| 10093783 | Lead Through, 10 till 13 mm ID | Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 | Varje |
| 10036291 | Icke-brännbar gasanslutning | Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 | Varje |
| 12576528 | Skyddssats för vindruta | Heraguard ECO 1.2 | Varje |
| 15108922 | Täcka | Heraguard ECO 0.9 | Varje |
| 10545892 | Vakuumkrananslutning | Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95; Herasafe 2030i 0,9, 1,2, 1,5, 1,8; Maxisafe 2030i 0,9, 1,2, 1,5, 1,8 | Varje |
| 15188902 | Arbetsyta Wraps | Heraguard ECO 1.2 | Varje |
| 15108912 | Arbetsyta Wraps | Heraguard ECO 1.8 | Varje |
| 15138922 | Täcka | Heraguard ECO 1.8 | Varje |
| 15138912 | Sidofönstermodifieringar, höger hand | Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 | Varje |
| 15128912 | Sidofönstermodifieringar, vänster hand | Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 | Varje |
| 15118912 | Arbetsyta Wraps | Heraguard ECO 1,8/95 | Varje |
| 11851571 | Genomgång, 3 mm ID | Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 | Varje |
| 15128922 | Täcka | Heraguard ECO 1.5 | Varje |
| 15124233 | Skyddssats för vindruta | Heraguard ECO 1.8 | Varje |
| 15148922 | Täcka | Heraguard ECO 1,8/95 | Varje |
| 15198902 | Arbetsyta Wraps | Heraguard ECO 1.5 | Varje |
Logga in för att se lagersaldo.
Beskrivning
Integrera Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench Tillbehör med ECO Clean Bench för att öka flexibiliteten och förbättra driften. Alternativen inkluderar mediaventiler, magnetventil, arbetsytor i rostfritt stål, modifieringar av sidofönster, UV- och UV-nattskydd, vindruteskyddssatser och ytterligare tillbehör.
† På grund av likströmsmotorer använder HERAguard ECO clean-bänkar mindre energi för att fungera så det släpps ut mindre värme till labbet än traditionella AC motorrena bänkar. Baserat på data från interna tester och The University of Michigan Field Study, publicerad i American Biotechnology Laboratory.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95; Herasafe 2030i 0,9, 1,2, 1,5, 1,8; Maxisafe 2030i 0,9, 1,2, 1,5, 1,8 |
| Beskrivning | Brännbar gas G3/8-anslutning (gul) med lång hals för montering innanför väggar |
| Produkttyp | Anslutning av brännbar gas |
| Konfigurationsalternativ | Fält installerat |