Läs mer
Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench Tillbehör
Produktkod. 15108912 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
Allmänna tillbehör
Arbetsyta Wraps
Magnetventiler
Mediaventiler
Modifieringar av sidofönster
Skyddssats för vindruta
Täcka
För användning med (utrustning):
ECO 1,5
Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95
Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95; Herasafe 2030i 0,9, 1,2, 1,5, 1,8; Maxisafe 2030i 0,9, 1,2, 1,5, 1,8
Heraguard ECO 0.9
Heraguard ECO 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95
Heraguard ECO 1,8/95
Heraguard ECO 1.2
Heraguard ECO 1.5
Heraguard ECO 1.8
Förpackningsstorlek:
Varje
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp För användning med (utrustning) unitSize
15108912 Arbetsyta Wraps Heraguard ECO 1.8 Varje
10418631 Mediaventiler Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95; Herasafe 2030i 0,9, 1,2, 1,5, 1,8; Maxisafe 2030i 0,9, 1,2, 1,5, 1,8 Varje
10375393 Mediaventiler Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 Varje
12173871 Skyddssats för vindruta Heraguard ECO 0.9 Varje
15178902 Arbetsyta Wraps Heraguard ECO 0.9 Varje
10692985 Allmänna tillbehör Heraguard ECO 0.9 Varje
10203924 Allmänna tillbehör Heraguard ECO 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 Varje
15118922 Täcka Heraguard ECO 1.5 Varje
10263222 Magnetventiler Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 Varje
10093783 Mediaventiler Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 Varje
10036291 Mediaventiler Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 Varje
12576528 Skyddssats för vindruta Heraguard ECO 1.2 Varje
15108922 Täcka Heraguard ECO 0.9 Varje
10131747 Skyddssats för vindruta Heraguard ECO 1.5 Varje
10545892 Mediaventiler Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95; Herasafe 2030i 0,9, 1,2, 1,5, 1,8; Maxisafe 2030i 0,9, 1,2, 1,5, 1,8 Varje
15188902 Arbetsyta Wraps Heraguard ECO 1.2 Varje
15138922 Täcka Heraguard ECO 1.8 Varje
15138912 Modifieringar av sidofönster Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 Varje
15128912 Modifieringar av sidofönster Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 Varje
15118912 Arbetsyta Wraps Heraguard ECO 1,8/95 Varje
11851571 Mediaventiler Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 Varje
15128922 Täcka ECO 1,5 Varje
15124233 Skyddssats för vindruta Heraguard ECO 1.8 Varje
15148922 Täcka Heraguard ECO 1,8/95 Varje
15198902 Arbetsyta Wraps Heraguard ECO 1.5 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Produktkod. 15108912 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 51901077
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Integrera Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench Tillbehör med ECO Clean Bench för att öka flexibiliteten och förbättra driften.
Integrera Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench Tillbehör med ECO Clean Bench för att öka flexibiliteten och förbättra driften. Alternativen inkluderar mediaventiler, magnetventil, arbetsytor i rostfritt stål, modifieringar av sidofönster, UV- och UV-nattskydd, vindruteskyddssatser och ytterligare tillbehör.
†På grund av DC-motorer använder Heraguard ECO renbänk mindre energi för att fungera, genererar mindre värmeutsläpp i labbet än traditionella AC-motorrena bänkar. Baserat på data från interna tester och The University of Michigan Field Study, publicerad i American Biotechnology Laboratory.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Heraguard ECO 1.8
Djup (metriskt) 580 mm
Beskrivning Arbetsyta i rostfritt stål
Bredd (metrisk) 1800 mm
Produkttyp Arbetsyta Wraps
Konfigurationsalternativ Fabriksinstallerad