Läs mer
- Home
- Products
- Laboratorieventilation
- Tillbehör för labbventilation
- Kapslingsställ och tillbehör
- Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench Tillbehör
Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench Tillbehör
Produktkod. 15128922 Handla allt Thermo Scientific Produkter| Produktkod. | Produkttyp | För användning med (utrustning) | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|
| 15128922 | Täcka | Heraguard ECO 1.5 | Varje |
| 10418631 | Anslutning av brännbar gas | Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95; Herasafe 2030i 0,9, 1,2, 1,5, 1,8; Maxisafe 2030i 0,9, 1,2, 1,5, 1,8 | Varje |
| 10375393 | Vattenkrananslutning | Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 | Varje |
| 12173871 | Skyddssats för vindruta | Heraguard ECO 0.9 | Varje |
| 15178902 | Arbetsyta Wraps | Heraguard ECO 0.9 | Varje |
| 10692985 | Allmänna tillbehör | Heraguard ECO 0.9 | Varje |
| 10203924 | Allmänna tillbehör | Heraguard ECO 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 | Varje |
| 15118922 | Täcka | Heraguard ECO 1.2 | Varje |
| 10263222 | Magnetventiler | Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 | Varje |
| 10093783 | Lead Through, 10 till 13 mm ID | Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 | Varje |
| 10036291 | Icke-brännbar gasanslutning | Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 | Varje |
| 12576528 | Skyddssats för vindruta | Heraguard ECO 1.2 | Varje |
| 15108922 | Täcka | Heraguard ECO 0.9 | Varje |
| 10545892 | Vakuumkrananslutning | Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95; Herasafe 2030i 0,9, 1,2, 1,5, 1,8; Maxisafe 2030i 0,9, 1,2, 1,5, 1,8 | Varje |
| 15188902 | Arbetsyta Wraps | Heraguard ECO 1.2 | Varje |
| 15148912 | UV-alternativ | Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 | Varje |
| 15108912 | Arbetsyta Wraps | Heraguard ECO 1.8 | Varje |
| 15138922 | Täcka | Heraguard ECO 1.8 | Varje |
| 15138912 | Sidofönstermodifieringar, höger hand | Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 | Varje |
| 15128912 | Sidofönstermodifieringar, vänster hand | Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 | Varje |
| 15118912 | Arbetsyta Wraps | Heraguard ECO 1,8/95 | Varje |
| 11851571 | Genomgång, 3 mm ID | Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 | Varje |
| 15124233 | Skyddssats för vindruta | Heraguard ECO 1.8 | Varje |
| 15148922 | Täcka | Heraguard ECO 1,8/95 | Varje |
| 15198902 | Arbetsyta Wraps | Heraguard ECO 1.5 | Varje |
-
3778.16 SEK
3472.66 SEK / Paket med 1
Save 305.50 SEK
8% Av
Logga in för att se lagersaldo.
Beskrivning
Integrera Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench Tillbehör med ECO Clean Bench för att öka flexibiliteten och förbättra driften. Alternativen inkluderar mediaventiler, magnetventil, arbetsytor i rostfritt stål, modifieringar av sidofönster, UV- och UV-nattskydd, vindruteskyddssatser och ytterligare tillbehör.
†På grund av DC-motorer använder Heraguard ECO renbänk mindre energi för att fungera, genererar mindre värmeutsläpp i labbet än traditionella AC-motorrena bänkar. Baserat på data från interna tester och The University of Michigan Field Study, publicerad i American Biotechnology Laboratory.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Heraguard ECO 1.5 |
| Beskrivning | UV-beständigt nattskydd |
| Produkttyp | Täcka |
| Konfigurationsalternativ | Fält installerat |