Läs mer
Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench Tillbehör
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Integrera Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench Tillbehör med ECO Clean Bench för att öka flexibiliteten och förbättra driften. Alternativen inkluderar mediaventiler, magnetventil, arbetsytor i rostfritt stål, modifieringar av sidofönster, UV- och UV-nattskydd, vindruteskyddssatser och ytterligare tillbehör.
†På grund av DC-motorer använder Heraguard ECO renbänk mindre energi för att fungera, genererar mindre värmeutsläpp i labbet än traditionella AC-motorrena bänkar. Baserat på data från interna tester och The University of Michigan Field Study, publicerad i American Biotechnology Laboratory.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 |
| Beskrivning | Höger glas med plåt och 3 mediaventilhål |
| Produkttyp | Modifieringar av sidofönster |
| Konfigurationsalternativ | Fabriksinstallerad |