Läs mer
Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench Tillbehör
Produktkod. 15138922 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produkttyp:
Allmänna tillbehör
Arbetsyta Wraps
Magnetventiler
Mediaventiler
Modifieringar av sidofönster
Skyddssats för vindruta
Täcka
För användning med (utrustning):
ECO 1,5
Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95
Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95; Herasafe 2030i 0,9, 1,2, 1,5, 1,8; Maxisafe 2030i 0,9, 1,2, 1,5, 1,8
Heraguard ECO 0.9
Heraguard ECO 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95
Heraguard ECO 1,8/95
Heraguard ECO 1.2
Heraguard ECO 1.5
Heraguard ECO 1.8
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15138922
Brand: Thermo Scientific™ 50139420
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Integrera Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench Tillbehör med ECO Clean Bench för att öka flexibiliteten och förbättra driften.
Integrera Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench Tillbehör med ECO Clean Bench för att öka flexibiliteten och förbättra driften. Alternativen inkluderar mediaventiler, magnetventil, arbetsytor i rostfritt stål, modifieringar av sidofönster, UV- och UV-nattskydd, vindruteskyddssatser och ytterligare tillbehör.
†På grund av DC-motorer använder Heraguard ECO renbänk mindre energi för att fungera, genererar mindre värmeutsläpp i labbet än traditionella AC-motorrena bänkar. Baserat på data från interna tester och The University of Michigan Field Study, publicerad i American Biotechnology Laboratory.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Heraguard ECO 1.8
Beskrivning UV-beständigt nattskydd
Produkttyp Täcka
Konfigurationsalternativ Fält installerat