Läs mer
Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench Tillbehör
Produktkod. 15198902 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
Allmänna tillbehör
Anslutning av brännbar gas
Arbetsyta Wraps
Genomgång, 3 mm ID
Icke-brännbar gasanslutning
Lead Through, 10 till 13 mm ID
Magnetventiler
Sidofönstermodifieringar, höger hand
Sidofönstermodifieringar, vänster hand
Skyddssats för vindruta
Täcka
Vakuumkrananslutning
Vattenkrananslutning
För användning med (utrustning):
Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95
Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95; Herasafe 2030i 0,9, 1,2, 1,5, 1,8; Maxisafe 2030i 0,9, 1,2, 1,5, 1,8
Heraguard ECO 0.9
Heraguard ECO 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95
Heraguard ECO 1,8/95
Heraguard ECO 1.2
Heraguard ECO 1.5
Heraguard ECO 1.8
Förpackningsstorlek:
Varje
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp För användning med (utrustning) unitSize
15198902 Arbetsyta Wraps Heraguard ECO 1.5 Varje
10418631 Anslutning av brännbar gas Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95; Herasafe 2030i 0,9, 1,2, 1,5, 1,8; Maxisafe 2030i 0,9, 1,2, 1,5, 1,8 Varje
10375393 Vattenkrananslutning Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 Varje
12173871 Skyddssats för vindruta Heraguard ECO 0.9 Varje
15178902 Arbetsyta Wraps Heraguard ECO 0.9 Varje
10692985 Allmänna tillbehör Heraguard ECO 0.9 Varje
10203924 Allmänna tillbehör Heraguard ECO 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 Varje
15118922 Täcka Heraguard ECO 1.2 Varje
10263222 Magnetventiler Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 Varje
10093783 Lead Through, 10 till 13 mm ID Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 Varje
10036291 Icke-brännbar gasanslutning Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 Varje
12576528 Skyddssats för vindruta Heraguard ECO 1.2 Varje
15108922 Täcka Heraguard ECO 0.9 Varje
10545892 Vakuumkrananslutning Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95; Herasafe 2030i 0,9, 1,2, 1,5, 1,8; Maxisafe 2030i 0,9, 1,2, 1,5, 1,8 Varje
15188902 Arbetsyta Wraps Heraguard ECO 1.2 Varje
15108912 Arbetsyta Wraps Heraguard ECO 1.8 Varje
15138922 Täcka Heraguard ECO 1.8 Varje
15138912 Sidofönstermodifieringar, höger hand Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 Varje
15128912 Sidofönstermodifieringar, vänster hand Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 Varje
15118912 Arbetsyta Wraps Heraguard ECO 1,8/95 Varje
11851571 Genomgång, 3 mm ID Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 Varje
15128922 Täcka Heraguard ECO 1.5 Varje
15124233 Skyddssats för vindruta Heraguard ECO 1.8 Varje
15148922 Täcka Heraguard ECO 1,8/95 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Produktkod. 15198902 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 51901076
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8980.00 SEK
    8590.85 SEK / Paket med 1
    Save 389.15 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Integrera Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench Tillbehör med ECO Clean Bench för att öka flexibiliteten och förbättra driften.
Integrera Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench Tillbehör med ECO Clean Bench för att öka flexibiliteten och förbättra driften. Alternativen inkluderar mediaventiler, magnetventil, arbetsytor i rostfritt stål, modifieringar av sidofönster, UV- och UV-nattskydd, vindruteskyddssatser och ytterligare tillbehör.
†På grund av DC-motorer använder Heraguard ECO renbänk mindre energi för att fungera, genererar mindre värmeutsläpp i labbet än traditionella AC-motorrena bänkar. Baserat på data från interna tester och The University of Michigan Field Study, publicerad i American Biotechnology Laboratory.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Heraguard ECO 1.5
Djup (metriskt) 580 mm
Beskrivning Arbetsyta i rostfritt stål
Bredd (metrisk) 1500 mm
Produkttyp Arbetsyta Wraps
Konfigurationsalternativ Fabriksinstallerad