Läs mer
Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO renbänk, golvstativ
Produktkod. 10060514 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produkttyp:
Elektroniskt höjdjusterbart golvstativ
Fotstödsstång
Golvstativ
Hjul
Justerbart golvstativ
För användning med (utrustning):
Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8
Heraguard ECO 0.9
Heraguard ECO 1,8, 1,8/95; Herasafe 2030i 1.8
Heraguard ECO 1,8, 1.8/95
Heraguard ECO 1.2
Heraguard ECO 1.5
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 10060514
Brand: Thermo Scientific™ 50117449
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Välj mellan fasta, manuella och elektriskt justerbara golvstativ till Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO renbänk.
Välj mellan fast, manuell och elektriskt justerbar Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO renbänk, golvstativ för Heraguard™ ECO renbänk.
†På grund av DC-motorer använder Heraguard ECO renbänk mindre energi för att fungera, genererar mindre värmeutsläpp i labbet än traditionella AC-motorrena bänkar. Baserat på data från interna tester och The University of Michigan Field Study, publicerad i American Biotechnology Laboratory.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Heraguard ECO 0.9
Beskrivning Heraguard ECO arbetshöjd på 760 mm till 960 mm samt tre minneshöjder
Produkttyp Elektroniskt höjdjusterbart golvstativ
Höjd totalt (metrisk) 680 till 880 mm