Beskrivning
Välj mellan fast, manuell och elektriskt justerbar Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO renbänk, golvstativ för Heraguard™ ECO renbänk.
†På grund av DC-motorer använder Heraguard ECO renbänk mindre energi för att fungera, genererar mindre värmeutsläpp i labbet än traditionella AC-motorrena bänkar. Baserat på data från interna tester och The University of Michigan Field Study, publicerad i American Biotechnology Laboratory.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Heraguard ECO 1.2 |
| Beskrivning | Ger en variabel ECO-arbetshöjd på 760–960 mm i steg om 50 mm |
| Produkttyp | Justerbart golvstativ |
| Höjd totalt (metrisk) | 680 till 880 mm |
| Working Height | 750 to 950 mm |