Läs mer
Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO renbänk, golvstativ
Produktkod. 11539915 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
Elektroniskt justerbart golvstativ
Fotstödsstång
Golvstativ
Hjul
Justerbart golvstativ
För användning med (utrustning):
Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, Herasafe 2025, MSC Advantage, Heraguard ECO
Heraguard ECO 0.9
Heraguard ECO 0.9, Herasafe 2025 0.9, MSC Advantage 0.9
Heraguard ECO 0.9, Herasafe 2025 0.9, MSC Advantage 0.9, Heraguard ECO 0.9
Heraguard ECO 1,8, 1,8/95; Herasafe 2030i 1.8, Herasafe 2025 1.8, MSC Advantage 1.8, Heraguard ECO 1.8, 1.8/95
Heraguard ECO 1,8, 1.8/95
Heraguard ECO 1,8, 1.8/95, Herasafe 2025 1.8, MSC Advantage 1.8
Heraguard ECO 1.2
Heraguard ECO 1.2, Herasafe 2025 1.2, MSC Advantage 1.2
Heraguard ECO 1.2, Herasafe 2025 1.2, MSC Advantage 1.2, Heraguard ECO 1.2
Heraguard ECO 1.5
Heraguard ECO 1.5, Herasafe 2025 1.5, MSC Advantage 1.5
Heraguard ECO 1.5, Herasafe 2025 1.5, MSC Advantage 1.5, Heraguard ECO 1.5
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11539915 Fotstödsstång Heraguard ECO 1,8, 1,8/95; Herasafe 2030i 1.8, Herasafe 2025 1.8, MSC Advantage 1.8, Heraguard ECO 1.8, 1.8/95 Varje
10294014 Justerbart golvstativ Heraguard ECO 1.5 Varje
10244394 Fotstödsstång Heraguard ECO 0.9, Herasafe 2025 0.9, MSC Advantage 0.9, Heraguard ECO 0.9 Varje
10546074 Elektroniskt justerbart golvstativ Heraguard ECO 1.5, Herasafe 2025 1.5, MSC Advantage 1.5 Varje
10470484 Golvstativ Heraguard ECO 0.9 Varje
10060514 Elektroniskt justerbart golvstativ Heraguard ECO 0.9, Herasafe 2025 0.9, MSC Advantage 0.9 Varje
10019882 Golvstativ Heraguard ECO 1,8, 1.8/95 Varje
10690394 Justerbart golvstativ Heraguard ECO 1,8, 1.8/95 Varje
10171813 Justerbart golvstativ Heraguard ECO 1.2 Varje
11509935 Hjul Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, Herasafe 2025, MSC Advantage, Heraguard ECO Paket med 4
11529915 Fotstödsstång Heraguard ECO 1.2, Herasafe 2025 1.2, MSC Advantage 1.2, Heraguard ECO 1.2 Varje
10621154 Golvstativ Heraguard ECO 1.2 Varje
10101293 Elektroniskt justerbart golvstativ Heraguard ECO 1.2, Herasafe 2025 1.2, MSC Advantage 1.2 Varje
10703605 Fotstödsstång Heraguard ECO 1.5, Herasafe 2025 1.5, MSC Advantage 1.5, Heraguard ECO 1.5 Varje
10706255 Golvstativ Heraguard ECO 1.5 Varje
10090163 Elektroniskt justerbart golvstativ Heraguard ECO 1,8, 1.8/95, Herasafe 2025 1.8, MSC Advantage 1.8 Varje
10603955 Justerbart golvstativ Heraguard ECO 0.9 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Produktkod. 11539915 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50051985
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7958.03 SEK
    7319.81 SEK / Paket med 1
    Save 638.22 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Välj mellan fasta, manuella och elektriskt justerbara golvstativ till Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO renbänk.
Välj mellan fast, manuell och elektriskt justerbar Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO renbänk, golvstativ för Heraguard™ ECO renbänk.
† På grund av DC-motorer använder Heraguard ECO renbänk mindre energi för att fungera, genererar mindre värmeutsläpp i labbet än traditionella AC-motorrena bänkar. Baserat på data från interna tester och The University of Michigan Field Study, publicerad i American Biotechnology Laboratory.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
För användning med (utrustning) Heraguard ECO 1,8, 1,8/95; Herasafe 2030i 1.8, Herasafe 2025 1.8, MSC Advantage 1.8, Heraguard ECO 1.8, 1.8/95
Beskrivning Fotstödsstång
Produkttyp Fotstödsstång