Läs mer
Thermo Scientific™ Herasafe™ 2025 Klass II biologiskt säkerhetsskåp
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Herasafe™ 2025 Klass 2 biologiskt säkerhetsskåp. Certifierad enligt EN 12469. Ger skydd för personal, prov och miljö Finns i 4 storlekar. Smart teknik erbjuder optimal inneslutning och energieffektivitet. Autonoma säkerhetsfunktioner säkerställer kontinuerlig noggrannhet utan avbrott– och ger optimalt skydd mot kontaminering genom att anpassa sig till ditt arbetssätt och din labbmiljö.
Herasafe 2025 Klass II biologiska säkerhetsskåp ger pålitlig prestanda med överlägsen precision för ett brett spektrum av tillämpningar som kräver säkerställd säkerhet för produkt, personal och miljö. En robust konstruktion och utmärkt ergonomisk design kombineras med autonoma säkerhetsfunktioner och ett lättförståeligt gränssnitt som alltid ger en tydlig statusindikering.
- SmartFlow Plus-teknologin balanserar automatiskt prestandan hos dubbla DC-fläktmotorer för att bibehålla lämpliga luftflöden samtidigt som den kompenserar för belastningsförhållandena för de skyddande HEPA-filtren.
- Det unika DAVe Plus-systemet (Digital Airflow Verification) validerar skyddet genom att övervaka luftflödeshastigheter med oberoende trycksensorer som upptäcker och varnar för eventuella förändringar i avgas- och nedflödeskammarna.
- Enkel att använda och lättförståelig grafisk display.
- Smart Clean Plus ger en helt öppningsbar fronthängd fönsterdesign som möjliggör enkel rengöring och desinfektion med full tillgång till det skåpets interiör; Full öppning ger också åtkomst till det biologiska säkerhetsskåpet för grundlig rengöring och synlig räckvidd till alla skåpsytor inklusive bakvägg.
- Motoriserad öppningshöjd för ruta på 200 mm för optimerad användbarhet och effektivitet samt med batteribackup som standard för att möjliggöra stängning vid strömavbrott.
- Sidoväggar i glas/fönster ger en ljus arbetsyta.
- Synligheten i skåpet förbättras med användningen av ljus, energieffektiv LED-belysning, vilket minskar risken för trötthet som ofta upplevs vid användning av standardlysrörsbelysning
- Större arbetsyta i icke-korrosivt rostfritt stål (typ 304); den borstade och slipade ytan ger maximal reptålighet och har icke-reflekterande egenskaper
- 2 uttag/eluttag monterade på bakväggen som standard, styrbara från frontpanelen.
- Armstöd i rostfritt stål ingår som standard (tillval, ergonomiska armstöd med gelinsats)
- Anpassningsbara bänkskivor
- EN12469 certifierad av TÜV
- Tillverkad i Tyskland
- 230 V, 50/60 Hz
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Inga alternativ |
| Certifikat och efterlevnad | EN 12469 certifierad av TÜV |
| Kammarmaterial | Rostfritt stål (304/304) |
| Bredd (metrisk) Interiör | 900 mm |
| Produkttyp | Biosäkerhetsskåp |
| Modell | Herasafe 2025 |
| Bullernivå | 57 dBA |
| Uttag | 2 interiör |
| Skärmöppning (metrisk) | 200 mm |
| Bredd (engelska) Exteriör | 39,4 tum |
| Visa mer |