Läs mer
Thermo Scientific™ Herasafe™ 2025 Klass II biologiskt säkerhetsskåp
Produktkod. p-7192776 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Bredd (metrisk) Exteriör:
1000 mm
1300 mm
1600 mm
1900 mm
Beskrivning:
Inga alternativ
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Exteriör Beskrivning
17198065 1000 mm Inga alternativ
17108075 1300 mm Inga alternativ
17118075 1600 mm Inga alternativ
17128075 1900 mm Inga alternativ
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 17198065 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 51033311
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Smartare skydd som aldrig tar en ledig dag. Thermo Scientific™ Herasafe 2025 biologiska säkerhetsskåp har avancerad teknik för maximal säkerhet och skydd. Skyddar prover i forskningslaboratorier, laboratorier för farmaceutisk kvalitetskontroll, apotek och kliniker.
Herasafe™ 2025 Klass 2 biologiskt säkerhetsskåp. Certifierad enligt EN 12469. Ger skydd för personal, prov och miljö Finns i 4 storlekar. Smart teknik erbjuder optimal inneslutning och energieffektivitet. Autonoma säkerhetsfunktioner säkerställer kontinuerlig noggrannhet utan avbrott– och ger optimalt skydd mot kontaminering genom att anpassa sig till ditt arbetssätt och din labbmiljö.
Herasafe 2025 Klass II biologiska säkerhetsskåp ger pålitlig prestanda med överlägsen precision för ett brett spektrum av tillämpningar som kräver säkerställd säkerhet för produkt, personal och miljö. En robust konstruktion och utmärkt ergonomisk design kombineras med autonoma säkerhetsfunktioner och ett lättförståeligt gränssnitt som alltid ger en tydlig statusindikering.
  • SmartFlow Plus-teknologin balanserar automatiskt prestandan hos dubbla DC-fläktmotorer för att bibehålla lämpliga luftflöden samtidigt som den kompenserar för belastningsförhållandena för de skyddande HEPA-filtren.
  • Det unika DAVe Plus-systemet (Digital Airflow Verification) validerar skyddet genom att övervaka luftflödeshastigheter med oberoende trycksensorer som upptäcker och varnar för eventuella förändringar i avgas- och nedflödeskammarna.
  • Enkel att använda och lättförståelig grafisk display.
  • Smart Clean Plus ger en helt öppningsbar fronthängd fönsterdesign som möjliggör enkel rengöring och desinfektion med full tillgång till det skåpets interiör; Full öppning ger också åtkomst till det biologiska säkerhetsskåpet för grundlig rengöring och synlig räckvidd till alla skåpsytor inklusive bakvägg.
  • Motoriserad öppningshöjd för ruta på 200 mm för optimerad användbarhet och effektivitet samt med batteribackup som standard för att möjliggöra stängning vid strömavbrott.
  • Sidoväggar i glas/fönster ger en ljus arbetsyta.
  • Synligheten i skåpet förbättras med användningen av ljus, energieffektiv LED-belysning, vilket minskar risken för trötthet som ofta upplevs vid användning av standardlysrörsbelysning
  • Större arbetsyta i icke-korrosivt rostfritt stål (typ 304); den borstade och slipade ytan ger maximal reptålighet och har icke-reflekterande egenskaper
  • 2 uttag/eluttag monterade på bakväggen som standard, styrbara från frontpanelen.
  • Armstöd i rostfritt stål ingår som standard (tillval, ergonomiska armstöd med gelinsats)
  • Anpassningsbara bänkskivor
  • EN12469 certifierad av TÜV
  • Tillverkad i Tyskland
  • 230 V, 50/60 Hz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Inga alternativ
Certifikat och efterlevnad EN 12469 certifierad av TÜV
Kammarmaterial Rostfritt stål (304/304)
Bredd (metrisk) Interiör 900 mm
Produkttyp Biosäkerhetsskåp
Modell Herasafe 2025
Bullernivå 57 dBA
Uttag 2 interiör
Skärmöppning (metrisk) 200 mm
Bredd (engelska) Exteriör 39,4 tum
Volym (metrisk) avgassystem 288 m3/h.
Visa 7-segmentdisplay med One Touch Master-knapp
Filtereffektivitet 1.0000
Filtertyp H14 HEPA
För användning med (applikation) Allmän laboratorieanvändning
Bredd (metrisk) Exteriör 1000 mm
Energiförbrukning (reducerat flödesläge) 55 W/h (vänteläge)
Belysning LED
Hamnar 2 på varje sida
Sash öppning (engelska) 8 tum
Garanti 2 år
Mått (L x B x H) Exteriör 800 x 1000 x 1536 mm
Bredd (engelska) Interiör 35,4 tum
Frekvens 50/60 Hz
Höjd (engelska) Exteriör 60,5 tum
Höjd (engelska) Interiör 30,7 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 1536 mm
Höjd (metrisk) interiör 780 mm
Djup (engelska) Exteriör 31,5 tum
Djup (metrisk) Exteriör 800 mm
Djup (metrisk) interiör 465 mm
Nettovikt (engelska) 375 lb.
Nettovikt (metrisk) 170 kg
Fraktvikt (metrisk) 190 kg
Elektriska krav 230 V
Energiförbrukning (driftsbörvärde) 133 W/h (vid normal drift)