Läs mer
Thermo Scientific™ Herasafe™ 2030i biologiska säkerhetsskåp
Produktkod. 15953120 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Uttag:
2 bakvägg
4 bakvägg
Beskrivning:
0,9 m, Cross Beam UV i sidoväggar
0,9 m, inga alternativ
1,2 m, inga alternativ
1,2 m, tvärstråle UV i sidoväggar
1,5 m, inga alternativ
1,5 m, korsstråle UV i sidoväggar
1,8 m, inga alternativ
1,8 m, tvärstråle UV i sidoväggar
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Uttag Beskrivning Förpackningsstorlek
15953120 2 bakvägg 1,2 m, inga alternativ Varje
15943120 2 bakvägg 0,9 m, inga alternativ Varje
15963120 4 bakvägg 1,5 m, inga alternativ Varje
15973120 4 bakvägg 1,8 m, inga alternativ Varje
15983120 2 bakvägg 0,9 m, Cross Beam UV i sidoväggar Varje
15993120 2 bakvägg 1,2 m, tvärstråle UV i sidoväggar Varje
17800325 4 bakvägg 1,5 m, korsstråle UV i sidoväggar -
15913130 4 bakvägg 1,8 m, tvärstråle UV i sidoväggar Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15953120 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 51032325
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    214353.09 SEK
    202183.30 SEK / Paket med 1
    Save 12169.79 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-01-2027
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Herasafe 2030i BASIC, okonfigurerad BSC enligt EN12469, 230 V, 50 Hz. Herasafe 2030i KONFIGURERAD för att inkludera Cross Beam Smart UV. Ytterligare säkerhetsfunktioner för maximalt skydd och grafiskt användargränssnitt för enkel drift.
Thermo Scientific™ Herasafe™ 2030i biologiska säkerhetsskåp (BSC) är designade för att maximera provskydd och användarsäkerhet med exceptionella inneslutningsåtgärder, samtidigt som de ger utmärkt komfort och bekvämlighet. Herasafe 2030i biosäkerhetsskåp innehåller innovativa funktioner som SmartFlow Plus, DAVe Plus och Smart UV-teknik för överlägset skydd. Larm, varningar, självkontroller av systemet och prestandastatus visas på en pekskärm i fullfärg. Med aktiverad anslutning (tillgänglig i vissa länder) ger fjärrappen all data du behöver.
  • GUI pekskärmsgränssnitt
  • LED interiörbelysning
  • Molnredo datautgång
  • Automatisk justering av Cross Beam UV
  • Ergonomiska armstöd (tillval)
  • SmartPort mångsidig åtkomst
  • SmartFlow Plus automatisk kompensation
  • 316 rostfritt stål interiör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 1,2 m, inga alternativ
Certifikat och efterlevnad EN 12469
Kammarmaterial Rostfritt stål (316)
Produkttyp Biosäkerhetsskåp
Modell Herasafe 2030i
Uttag 2 bakvägg
Skärmöppning (metrisk) 200 mm
Bredd (engelska) Exteriör 51,1 tum
Visa 7 tum GUI
Filtereffektivitet 0.99995
Filtertyp H14 HEPA
Bredd (metrisk) Exteriör 1300 mm
Energiförbrukning (reducerat flödesläge) 55 W/h
Belysning LED
Hamnar 2 x varje sida plus smarta portar
Sash öppning (engelska) 7,8 tum
Mått (L x B x H) Exteriör 800 x 1300 x 1536
Frekvens 50/60 Hz
Djup (metrisk) Exteriör 800
Nettovikt (metrisk) 200 Kg
Fraktvikt (metrisk) 225 Kg
Elektriska krav 230 V
Energiförbrukning (driftsbörvärde) 153 W/h
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.