Läs mer
Thermo Scientific™ Herasafe™ 2030i biologiska säkerhetsskåp
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15973120 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Uttag:
2 bakvägg
4 bakvägg
Beskrivning:
Herasafe 2030i, ,.8 m, med öppning för ruta på 200 mm, cross beam UV i sidoväggar.
Herasafe 2030i, 0,9 m, med öppning för ruta på 200 mm, cross beam UV i sidoväggar.
Herasafe 2030i, 0,9 m, med öppning för ruta på 200 mm, inga tillval.
Herasafe 2030i, 1,2 m, med öppning för ruta på 200 mm, cross beam UV i sidoväggar.
Herasafe 2030i, 1,2 m, med öppning för ruta på 200 mm, inga tillval.
Herasafe 2030i, 1,5 m, med öppning för ruta på 200 mm, cross beam UV i sidoväggar.
Herasafe 2030i, 1,5 m, med öppning för ruta på 200 mm, inga tillval.
Herasafe 2030i, 1,8 m, med öppning för ruta på 200 mm, inga tillval.
Förpackningsstorlek:
Varje
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15973120
Brand: Thermo Scientific™ 51032327
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Herasafe 2030i BASIC, okonfigurerad BSC enligt EN12469, 230 V, 50 Hz. Herasafe 2030i KONFIGURERAD för att inkludera Cross Beam Smart UV. Ytterligare säkerhetsfunktioner för maximalt skydd och grafiskt användargränssnitt för enkel drift.
Thermo Scientific™ Herasafe™ 2030i biologiska säkerhetsskåp (BSC) är designade för att maximera provskydd och användarsäkerhet med exceptionella inneslutningsåtgärder, samtidigt som de ger utmärkt komfort och bekvämlighet. Herasafe 2030i biosäkerhetsskåp innehåller innovativa funktioner som SmartFlow Plus, DAVe Plus och Smart UV-teknik för överlägset skydd. Larm, varningar, självkontroller av systemet och prestandastatus visas på en pekskärm i fullfärg. Med aktiverad anslutning (tillgänglig i vissa länder) ger fjärrappen all data du behöver.
  • GUI pekskärmsgränssnitt
  • LED interiörbelysning
  • Molnredo datautgång
  • Automatisk justering av Cross Beam UV
  • Ergonomiska armstöd (tillval)
  • SmartPort mångsidig åtkomst
  • SmartFlow Plus automatisk kompensation
  • 316 rostfritt stål interiör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Herasafe 2030i, 1,8 m, med öppning för ruta på 200 mm, inga tillval.
Certifikat och efterlevnad EN 12469
Kammarmaterial Rostfritt stål (316)
Produkttyp Biosäkerhetsskåp
Modell Herasafe 2030i
Uttag 4 bakvägg
Skärmöppning (metrisk) 200 mm
Bredd (engelska) Exteriör 74,8 tum
Visa 7 tum GUI
Filtereffektivitet 0.99995
Filtertyp H14 HEPA
Gröna funktioner Energieffektiv
Bredd (metrisk) Exteriör 1900 mm
Energiförbrukning (reducerat flödesläge) 80 W/h
Belysning LED
Hamnar 2 x varje sida plus smarta portar
Sash öppning (engelska) 7,8 tum
Mått (L x B x H) Exteriör 800 x 1900 x 1536
Frekvens 50/60 Hz
Djup (metrisk) Exteriör 800
Nettovikt (metrisk) 280 Kg
Fraktvikt (metrisk) 315 Kg
Elektriska krav 230 V
Energiförbrukning (driftsbörvärde) 251 W/h