Beskrivning
Thermo Scientific™ Herasafe™ 2030i biologiska säkerhetsskåp (BSC) är designade för att maximera provskydd och användarsäkerhet med exceptionella inneslutningsåtgärder, samtidigt som de ger utmärkt komfort och bekvämlighet. Herasafe 2030i biosäkerhetsskåp innehåller innovativa funktioner som SmartFlow Plus, DAVe Plus och Smart UV-teknik för överlägset skydd. Larm, varningar, självkontroller av systemet och prestandastatus visas på en pekskärm i fullfärg. Med aktiverad anslutning (tillgänglig i vissa länder) ger fjärrappen all data du behöver.
- GUI pekskärmsgränssnitt
- LED interiörbelysning
- Molnredo datautgång
- Automatisk justering av Cross Beam UV
- Ergonomiska armstöd (tillval)
- SmartPort mångsidig åtkomst
- SmartFlow Plus automatisk kompensation
- 316 rostfritt stål interiör
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 1,5 m, korsstråle UV i sidoväggar |
| Certifikat och efterlevnad | EN 12469 |
| Kammarmaterial | Rostfritt stål (316) |
| Produkttyp | Biosäkerhetsskåp |
| Modell | Herasafe 2030i |
| Uttag | 4 bakvägg |
| Skärmöppning (metrisk) | 200 mm |
| Bredd (engelska) Exteriör | 62,9 tum |
| Visa | 7 tum GUI |
| Filtereffektivitet | 0.99995 |
| Visa mer |