Läs mer
Thermo Scientific™ Herasafe™ 2030i biologiskt säkerhetsskåp CTS™ Serie - EN12469
BIOPHARMA
Product Code. 16843870 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Bredd (metrisk) Exteriör:
1000 mm
1300 mm
1600 mm
1900 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Bredd (metrisk) Exteriör
16843870 1000 mm
16853870 1300 mm
16863870 1600 mm
16873870 1900 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Product Code. 16843870 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 51033758
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    251155.00 SEK
    247398.35 SEK / Paket med 1
    Save 3756.65 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-05-2027
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
HeraSafe 2030i-CTS Series, Factory Acceptance Compliance Package inklusive Compliance Binder för att stödja en snabb och snabb valideringsprocess.
Thermo Scientific™ Herasafe™ 2030i biologiskt säkerhetsskåp Cell Therapy Systems (CTS™ ) Serien består av utrustning, dokumentation och certifieringar för att stödja din goda tillverkningssed (GMP ) behov. Efterlevnadstjänster finns tillgängliga för att säkerställa en snabb och snabb valideringsprocess. De Herasafe 2030i BSC CTS Serien är designad för att leverera prestanda med överlägsen precision för krävande cellodlingstillämpningar och annat känsligt arbete som kräver säker säkerhet för produkter, personal och miljö, särskilt för biofarma och avancerade forskningsinitiativ.
Funktioner
Användarvänlighet och ergonomi:
  • Intuitivt pekskärmsgränssnitt för tydlig indikering av status och prestanda
  • Elektronisk frambåge
  • Ergonomiskt armstöd och autoklaverbara vadderade versioner som tillval
  • Invändiga LED-ljus och sidorutor
Smart skydd:
  • Autonoma säkerhetsfunktioner upprätthåller korrekt luftflöde och övervakar kritiska förhållanden i realtid utan användarinteraktion (Thermo Scientific™ SmartFlow™ Plus automatisk kompensation
  • och digitalt luftflödesverifieringssystem (DAVe ))
  • SmartClean Plus-teknik och högkvalitativ 316 L rostfri inredning för enkel rengöring och desinfektion
  • Självjusterande bakteriedödande UV-ljusintensitet
Informationshantering:
  • Standard USB datautgång
  • Inbäddad förmåga att anslutas till Thermo Fisher Scientific moln förbi Wi-Fi . I regioner där tjänsten är tillgänglig kan du ansluta på distans via vår app, för att kontrollera utrustningens status och för varningar, larm och användarloggen.
Tillgängligheten för anslutningsaktiverade modeller beror på region. Vänligen kontakta din Thermo Fisher Scientific säljare för att lära dig mer.
Produktdokumentationspaket:
  • Produktsupportdokument
  • Regulatoriska och efterlevnadscertifieringar
  • Spårbarhet/valideringsdokument
Tjänster och support (valfritt)
När du investerar i Thermo Scientific laboratorieutrustning drar du inte bara nytta av produktprestanda av högsta kvalitet, utan du kan också njuta av sinnesfrid och maximal drifttid med servicelösningar i världsklass som tillhandahålls av Unity Lab Services .
Serviceplaner
* Maximera drifttiden, bibehåll högsta prestanda och förläng livslängden på din utrustning med en serviceplan som inkluderar årligt förebyggande underhåll, digital fjärrupplösning och snabba svarstider på plats.
  • Fabriksgarantiperiod
    • Total vårdgaranti TCWBSC
  • Efter garantiperioden
    • Förlängd garanti EWBSC20
    • Tech Direkt serviceplan TDPBSC
    • Total Care Service Plan TCPBSC
Efterlevnadstjänster
** Minska bristande efterlevnad av utrustning genom att dokumentera funktionalitet för att stödja dina regulatoriska krav med kvalificeringstjänster (IQ/OQ) och prestandatestning.
Kvalificeringstjänst
  • IQ/OQ-tjänst på plats för certifieringsstandard NSF 49 (USA) IOQPCKE89003610
  • IQ/OQ-tjänst på plats för certifieringsstandard EN 12469 (Europa) IOQPCKE89003488
  • IQ/OQ-tjänst på plats för certifieringsstandard DIN 12980 (Tyskland) IOQPCKE89003613
*Finns i 23 länder. Ange ditt intresse i formuläret för offertförfrågan så återkommer vi till dig vid tillgänglighet.
**Efterlevnadstjänster är endast tillgängliga i utvalda länder, inklusive USA, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Irland, Spanien, Portugal, Italien, Österrike, Schweiz, Norge, Sverige, Danmark, Nederländerna. Ange ditt intresse i formuläret för offertförfrågan .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning 0,9 m, Cross Beam UV-C
Certifikat och efterlevnad EN 12469
Kammarmaterial Rostfritt stål (316)
Produkttyp Biosäkerhetsskåp
Modell Herasafe 2030i
Uttag 2 bakvägg
Skärmöppning (metrisk) 200 mm
Bredd (engelska) Exteriör 39,3 tum
Visa 7 tum GUI
Filtereffektivitet 1.0000
Filtertyp H14 HEPA
Bredd (metrisk) Exteriör 1000 mm
Energiförbrukning (reducerat flödesläge) 55 W/h
Belysning LED
Hamnar 2 x varje sida plus smarta portar
Sash öppning (engelska) 7,8 tum
Mått (L x B x H) Exteriör 800 x 1000 x 1536 mm
Frekvens 50/60 Hz
Djup (metrisk) Exteriör 800 mm
Nettovikt (metrisk) 170 kg
Fraktvikt (metrisk) 190 kg
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Spänning 230 V
Energiförbrukning (driftsbörvärde) 133 W/h