Läs mer
Thermo Scientific™ Herasafe™ KS tillval och tillbehör
Produktkod. 11881591 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
1200 mm infälld arbetsyta modul
150 mm platt arbetsyta modul
1500 mm indragen arbetsyta
1800 mm infälld arbetsyta modul
300 mm Vubration dämpad arbetsyta
300 mm platt arbetsytamodul
600 mm Vubration dämpad arbetsyta
600 mm infälld arbetsyta modul
600 mm platt arbetsyta modul
900 mm infälld arbetsyta modul
900 mm platt arbetsytamodul
Brukskorg
KS12/KS15 Thimble Duct Exhaust Acc.
KS18 Thimble Duct Avgassystem Acc.
KS9 Thimble Duct Avgassystem Acc.
Verktygskorg med hängstång
Förpackningsstorlek:
Varje
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
11881591 300 mm platt arbetsytamodul Varje
11861601 300 mm Vubration dämpad arbetsyta Varje
11891591 600 mm platt arbetsyta modul Varje
10627824 150 mm platt arbetsyta modul Varje
10310364 900 mm infälld arbetsyta modul Varje
10398179 KS18 Thimble Duct Avgassystem Acc. Varje
10460484 Brukskorg Varje
10062402 1200 mm infälld arbetsyta modul Varje
11871601 600 mm Vubration dämpad arbetsyta Varje
10429183 KS12/KS15 Thimble Duct Exhaust Acc. Varje
11811601 600 mm infälld arbetsyta modul Varje
10869710 KS9 Thimble Duct Avgassystem Acc. Varje
10134173 1500 mm indragen arbetsyta Varje
10224354 Verktygskorg med hängstång Varje
10015133 900 mm platt arbetsytamodul Varje
10499553 1800 mm infälld arbetsyta modul Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Produktkod. 11881591 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50072685
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-01-2027
Arbetsytor, avgasövergångar och korgar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beskrivning Platt arbetsytamodul 300 mm bred (316SS)
Produkttyp 300 mm platt arbetsytamodul
Bredd (metrisk) Exteriör 300 mm
Material för hölje 316 SS
Bredd (metrisk) 300 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.