Läs mer
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol mikrobiologisk inkubator, 178 L, exteriör i rostfritt stål
Produktkod. 10859970 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
10859970 230 V Varje
1 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 10859970 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 51028719
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Temperaturområde: Omgivningstemperatur +5 °C till 105 °C
Med enastående temperaturprestanda med innovativ dubbel konvektionsteknik, Thermo Scientific™ Heratherm Advance Protocol mikrobiologiska inkubatorer ger en optimal provmiljö, —det flexibla verktyget i labbet som kan användas för flera tillämpningar. Val av rostfritt stål exteriör tillgängligt för krävande farmaceutiska och kliniska krav.
  • Dubbel konvektion för applikationsmångsidighet —fläkthastighet justerbar från 0 till 100 %
  • Avancerad digital timer för dagliga eller veckovisa ON/OFF-cykler
  • Lätt att rengöra, korrosionsbeständig interiör i rostfritt stål (AISI 304)
  • Brett temperaturområde från 5°C över omgivningstemperatur till°105 C —lämpligt för torkningstillämpningar
  • Temperaturens enhetlighet av± 0,6 (fläkt av) och mellan± 0,2°och± 0,4C (Fläkt full hastighet) (mätt vid 37°C)
  • Temperaturstabilitet av ±0,1°C (mätt vid 37°C)
  • Intuitivt användargränssnitt för temperaturinställning
  • Stor, lättläst vakuumfluorescerande display
  • Intern glasdörr möjliggör provvisning utan att påverka temperaturen
  • Exceptionellt litet utrymme
Beställningsinformation:
Tillgängligheten kan variera beroende på land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 6.3 cu. ft.
Kapacitet (engelska) Hylla 55 lb.
Controllertyp Mikroprocessorkontroll med vakuumfluorescerande display
Kapacitet (metrisk) 178 L
Typ av konvektion Dubbel konvektion
Material Rostfritt stål
Antal hyllor 2 medföljer/19 max.
Pluggtyp Kontakttyp tillhandahålls baserat på land
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur +5° till 105 °C
Typ Mikrobiologisk inkubator
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Temperaturenhetlighet ±0,6 °C
Timer veckovis / realtid / timme
Mått (D x B x H) Inredning 21,4 x 18,3 x 27,9 tum (54,3 x 46,4 x 70,8 cm)
Mått (L x B x H) 29,1 x 25,2 x 36,2 tum (73,8 x 64 x 92 cm)
Längd (engelska) 29,1 tum
Längd (metrisk) 73.8 cm
Bredd (engelska) 25,2 tum
Bredd (engelska) Interiör 18,3 tum
Bredd (metrisk) 64 cm
Bredd (metrisk) Interiör 46.4 cm
Höjd (engelska) 36,2 tum
Höjd (engelska) Interiör 27,9 tum
Höjd (metrisk) 92 cm
Höjd (metrisk) interiör 70.8 cm
Depth (engelska) Interiör 21,4 tum
Djup (metrisk) interiör 54.3 cm
Vikt (engelska) 154 lb.
Vikt (metrisk) 70 kg
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Spänning 230 V
Wattal 1300 w
Amperage 5,7 A
Frekvens 50/60 Hz