Läs mer
Thermo Scientific™ Heratherm™ mikrobiologiska inkubatorer för avancerade protokoll
Produktkod. 12118831 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
66 l
104 l
178 l
Spänning:
230 V
Material:
Powder-coated Cold Rolled Steel
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Spänning Material Förpackningsstorlek
12118831 66 l 230 V Powder-coated Cold Rolled Steel Varje
10282190 66 l 230 V Rostfritt stål Varje
10212120 104 l 230 V Powder-coated Cold Rolled Steel Varje
10292190 104 l 230 V Rostfritt stål Varje
11636420 178 l 230 V Powder-coated Cold Rolled Steel Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 12118831 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 51028133
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39765.00 SEK
    30641.08 SEK / Paket med 1
    Save 9123.92 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-01-2027
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Utför torkningsprocesser med våra avancerade mikrobiologiska inkubatorer, som inkluderar dubbelkonvektionsteknologi och ger utmärkt temperaturstabilitet.
Utför torkningsprocesser med Thermo Scientific™ Heratherm™ mikrobiologiska inkubatorer för avancerade protokoll, som inkluderar dubbelkonvektionsteknologi och ger utmärkt temperaturstabilitet. Dessa inkubatorer är ett effektivt och flexibelt verktyg i laboratoriet och kan användas för flera tillämpningar.
  • Dubbel konvektion för applikationsmångsidighet —fläkthastighet justerbar från 0 till 100 %
  • Avancerad digital timer för dagliga eller veckovisa ON/OFF-cykler
  • Lätt att rengöra, korrosionsbeständig interiör i rostfritt stål (AISI 304)
  • Brett temperaturområde från 5°C över omgivningstemperatur till°105 C —lämpligt för torkningstillämpningar
  • Temperaturens enhetlighet av± 0,6 (fläkt av) och mellan± 0,2°och± 0,4C (Fläkt full hastighet) (mätt vid 37°C)
  • Temperaturstabilitet av ±0,1°C (mätt vid 37°C)
  • Intuitivt användargränssnitt för temperaturinställning
  • Stor, lättläst vakuumfluorescerande display
  • Intern glasdörr möjliggör provvisning utan att påverka temperaturen
  • Exceptionellt litet utrymme
Beställningsinformation:
Tillgängligheten kan variera beroende på land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 2.3 cu. ft.
Kapacitet (engelska) Hylla 55 lb.
Controllertyp Mikroprocessorkontroll med vakuumfluorescerande display
Kapacitet (metrisk) 66 l
Kammarmaterial Stainless Steel (304/1.4301)
Typ av konvektion Dubbel konvektion
Material Powder-coated Cold Rolled Steel
Antal platser 0
Antal hyllor 2 medföljer/13 max.
Pluggtyp Kontakttyp tillhandahålls baserat på land
Relativ luftfuktighet 25 to 90%
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur +5° till 105 °C
Typ Mikrobiologisk inkubator
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Temperaturenhetlighet ±0,6 °C
Timer Veckovis/Verklig tid/timme
Mått (D x B x H) Inredning 14,5 x 13,9 x 20 tum (36,8 x 35,4 x 50,8 cm)
Mått (L x B x H) 22,2 x 20,9 x 28,3 tum (56,5 x 53 x 72 cm)
Längd (engelska) 22,2 tum
Längd (metrisk) 56.5 cm
Bredd (engelska) 20,9 tum
Bredd (engelska) Interiör 13,9 tum
Bredd (metrisk) 53 cm
Bredd (metrisk) Interiör 35.4 cm
Höjd (engelska) 28,3 tum
Höjd (engelska) Interiör 20 tum
Höjd (metrisk) 72 cm
Höjd (metrisk) interiör 50.8 cm
Depth (engelska) Interiör 14,5 tum
Djup (metrisk) interiör 36.8 cm
Vikt (engelska) 99 lb.
Vikt (metrisk) 45 kg
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Spänning 230 V
Wattal 850 w
Amperage 3,7 A
Frekvens 50/60 Hz
Show More Show Less
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.