Läs mer
Thermo Scientific™ Heratherm™ Avancerat protokoll ugnar, 230 VAC 60 Hz
Produktkod. 10338289 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
61 L
62 L
97 L
99 L
168 L
170 L
396 L
731 L
Typ:
Gravity konvektion
Mekanisk konvektionsugn
Material:
Belagt stål
Rostfritt stål
Pluggtyp:
Landspecifik
Förpackningsstorlek:
Varje
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 10338289
Brand: Thermo Scientific™ 51028715
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Utför flera applikationer med denna avancerade protokollugn, som har temperaturjämnhet och låg energiförbrukning.
Utför flera applikationer med Thermo Scientific™ Heratherm™ Avancerat protokoll ugnar, som inkluderar en sofistikerad timer, exakt temperaturjämnhet och låg energiförbrukning. Med antingen mekanisk eller gravitationskonvektionsteknik med utmärkta temperaturvärden, kan detta flexibla verktyg för laboratoriet användas för flera applikationer.
Heratherm Avancerat protokoll-ugnar ger ett val av gravitation eller mekanisk konvektion. Gravity konvektionsenheter är utformade för att skydda ömtåliga prover samtidigt som de erbjuder en enhetlig temperatur±°2,9 C eller bättre, och temperaturstabilitet på minst± 0,3°C vid 150°C. Mekaniska konvektionsmodeller ger temperaturjämnhet av± 3,0°C eller bättre, och temperaturstabilitet på minst± 0,2 C°vid 150°C.
  • Brett temperaturområde —upp till 330°C
  • Justerbar fläkthastighet för applikationsrelaterat luftflöde i mekaniska konvektionsmodeller (t.ex. torkning av pulver)
  • Hög hastighet för snabb torkning och uppvärmning, snabb återhämtning och optimal temperaturstabilitet och enhetlighet
  • Programmerbar styrenhet för temperaturramper och uppehåll
  • Upp till 10 program kan sparas, vart och ett med 10 diskreta steg
  • Har elektroniskt styrd fläkthastighet och spjälläge
  • Program kan upprepas automatiskt
  • Åtkomstport tillåter införande av sensorer för oberoende dataövervakning
  • Enkel kalibreringsrutin säkerställer temperaturnoggrannhet över tiden
  • Boost-funktionen möjliggör snabb uppvärmning —utan att behöva använda ugnen 24/7 (ej tillgängligt i enheter med stor kapacitet)
Beställningsinformation:
Tillgängligheten kan variera beroende på land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Controllertyp Programmerbar mikroprocessorkontroll med vakuumfluorescerande display
Beskrivning 51028715
Kapacitet (metrisk) 97 L
Temperatur (metrisk) 330 °C
Typ Mekanisk konvektionsugn
Material Rostfritt stål
Antal hyllor 2 medföljer/16 max.
Pluggtyp Landspecifik
Temperaturstabilitet ±1,3 °C
Mått (D x B x H) Inredning 13,5 x 18,3 x 23,9 tum. (34,3 x 46,4 x 60,8 cm)
Mått (L x B x H) 22,2 x 25,2 x 32,3 tum (56,5 x 64 x 82 cm)
Längd (engelska) 22,2 tum
Längd (metrisk) 56.5 cm
Bredd (engelska) 25,2 tum
Bredd (engelska) Interiör 18,3 tum
Bredd (metrisk) 64 cm
Bredd (metrisk) Interiör 46.4 cm
Höjd (engelska) 32,3 tum
Höjd (engelska) Interiör 23,9 tum
Höjd (metrisk) 82 cm
Höjd (metrisk) interiör 60.8 cm
Depth (engelska) Interiör 13,5 tum
Djup (metrisk) interiör 34.3 cm
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Spänning 230 V
Wattal 3060 w
Amperage 13,3 A
Frekvens 50/60 Hz
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.