Läs mer
Thermo Scientific™ Heratherm™ Avancerat protokoll ugnar, 230 VAC 60 Hz
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Utför flera applikationer med Thermo Scientific™ Heratherm™ Avancerat protokoll ugnar, som inkluderar en sofistikerad timer, exakt temperaturjämnhet och låg energiförbrukning. Med antingen mekanisk eller gravitationskonvektionsteknik med utmärkta temperaturvärden, kan detta flexibla verktyg för laboratoriet användas för flera applikationer.
Heratherm Avancerat protokoll-ugnar ger ett val av gravitation eller mekanisk konvektion. Gravity konvektionsenheter är utformade för att skydda ömtåliga prover samtidigt som de erbjuder en enhetlig temperatur±°2,9 C eller bättre, och temperaturstabilitet på minst± 0,3°C vid 150°C. Mekaniska konvektionsmodeller ger temperaturjämnhet av± 3,0°C eller bättre, och temperaturstabilitet på minst± 0,2 C°vid 150°C.
- Brett temperaturområde —upp till 330°C
- Justerbar fläkthastighet för applikationsrelaterat luftflöde i mekaniska konvektionsmodeller (t.ex. torkning av pulver)
- Hög hastighet för snabb torkning och uppvärmning, snabb återhämtning och optimal temperaturstabilitet och enhetlighet
- Programmerbar styrenhet för temperaturramper och uppehåll
- Upp till 10 program kan sparas, vart och ett med 10 diskreta steg
- Har elektroniskt styrd fläkthastighet och spjälläge
- Program kan upprepas automatiskt
- Åtkomstport tillåter införande av sensorer för oberoende dataövervakning
- Enkel kalibreringsrutin säkerställer temperaturnoggrannhet över tiden
- Boost-funktionen möjliggör snabb uppvärmning —utan att behöva använda ugnen 24/7 (ej tillgängligt i enheter med stor kapacitet)
Beställningsinformation:
Tillgängligheten kan variera beroende på land.
Spezifikation
Spezifikation
| Controllertyp | Programmerbar mikroprocessorkontroll med vakuumfluorescerande display |
| Beskrivning | 51028142 |
| Kapacitet (metrisk) | 61 l |
| Temperatur (metrisk) | 330 °C |
| Typ | Gravity konvektion |
| Material | Belagt stål |
| Antal hyllor | 2 medföljer/13 max. |
| Pluggtyp | Landspecifik |
| Temperaturstabilitet | ±2,5 °C |
| Mått (D x B x H) Inredning | 15,3 x 12,9 x 18,9 tum. (38,9 x 32,8 x 48 cm) |
| Mehr anzeigen |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.