Läs mer
Thermo Scientific™ Heratherm™ Avancerat protokoll ugnar, 230 VAC 60 Hz
Produktkod. 12861503 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
61 l
62 l
97 l
99 l
168 l
170 l
396 l
731 l
Typ:
Gravity konvektion
Mekanisk konvektionsugn
Material:
Belagt stål
Rostfritt stål
Pluggtyp:
Landspecifik
Förpackningsstorlek:
Varje
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Typ Material Pluggtyp Förpackningsstorlek
12861503 396 l Mekanisk konvektionsugn Belagt stål Landspecifik Varje
11606430 61 l Gravity konvektion Belagt stål Landspecifik Varje
11616430 99 l Gravity konvektion Belagt stål Landspecifik Varje
11626430 168 l Gravity konvektion Belagt stål Landspecifik Varje
10774042 62 l Mekanisk konvektionsugn Belagt stål Landspecifik Varje
10349839 97 l Mekanisk konvektionsugn Belagt stål Landspecifik Varje
10590021 170 l Mekanisk konvektionsugn Belagt stål Landspecifik Varje
10704842 61 l Gravity konvektion Rostfritt stål Landspecifik Varje
10339469 99 l Gravity konvektion Rostfritt stål Landspecifik Varje
10272380 168 l Gravity konvektion Rostfritt stål Landspecifik Varje
15383744 62 l Mekanisk konvektionsugn Rostfritt stål Landspecifik Varje
10338289 97 l Mekanisk konvektionsugn Rostfritt stål Landspecifik Varje
10338479 170 l Mekanisk konvektionsugn Rostfritt stål Landspecifik Varje
12625316 396 l Mekanisk konvektionsugn Rostfritt stål Landspecifik Varje
12635316 731 l Mekanisk konvektionsugn Belagt stål Landspecifik Varje
12645316 731 l Mekanisk konvektionsugn Rostfritt stål Landspecifik Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 12861503 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 51029331
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79115.00 SEK
    77561.65 SEK / Paket med 1
    Save 1553.35 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Utför flera applikationer med denna avancerade protokollugn, som har temperaturjämnhet och låg energiförbrukning.
Utför flera applikationer med Thermo Scientific™ Heratherm™ Avancerat protokoll ugnar, som inkluderar en sofistikerad timer, exakt temperaturjämnhet och låg energiförbrukning. Med antingen mekanisk eller gravitationskonvektionsteknik med utmärkta temperaturvärden, kan detta flexibla verktyg för laboratoriet användas för flera applikationer.
Heratherm Avancerat protokoll-ugnar ger ett val av gravitation eller mekanisk konvektion. Gravity konvektionsenheter är utformade för att skydda ömtåliga prover samtidigt som de erbjuder en enhetlig temperatur±°2,9 C eller bättre, och temperaturstabilitet på minst± 0,3°C vid 150°C. Mekaniska konvektionsmodeller ger temperaturjämnhet av± 3,0°C eller bättre, och temperaturstabilitet på minst± 0,2 C°vid 150°C.
  • Brett temperaturområde —upp till 330°C
  • Justerbar fläkthastighet för applikationsrelaterat luftflöde i mekaniska konvektionsmodeller (t.ex. torkning av pulver)
  • Hög hastighet för snabb torkning och uppvärmning, snabb återhämtning och optimal temperaturstabilitet och enhetlighet
  • Programmerbar styrenhet för temperaturramper och uppehåll
  • Upp till 10 program kan sparas, vart och ett med 10 diskreta steg
  • Har elektroniskt styrd fläkthastighet och spjälläge
  • Program kan upprepas automatiskt
  • Åtkomstport tillåter införande av sensorer för oberoende dataövervakning
  • Enkel kalibreringsrutin säkerställer temperaturnoggrannhet över tiden
  • Boost-funktionen möjliggör snabb uppvärmning —utan att behöva använda ugnen 24/7 (ej tillgängligt i enheter med stor kapacitet)
Beställningsinformation:
Tillgängligheten kan variera beroende på land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Controllertyp Programmerbar mikroprocessorkontroll med vakuumfluorescerande display
Beskrivning 51029331
Kapacitet (metrisk) 396 l
Temperatur (metrisk) 330 °C
Typ Mekanisk konvektionsugn
Material Belagt stål
Antal hyllor 2 medföljer/39 max.
Pluggtyp Landspecifik
Temperaturstabilitet ±2,1 °C
Mått (D x B x H) Inredning 21,5 x 21,4 x 52,6 tum. (54,5 x 54,4 x 133,5 cm)
Mått (L x B x H) 30,3 x 30,6 x 60,8 tum (77 x 77,8 x 154,5 cm)
Längd (engelska) 30,3 tum
Längd (metrisk) 77 cm
Bredd (engelska) 30,6 tum
Bredd (engelska) Interiör 21,4 tum
Bredd (metrisk) 77.8 cm
Bredd (metrisk) Interiör 54.4 cm
Höjd (engelska) 60,8 tum
Höjd (engelska) Interiör 52,6 tum
Höjd (metrisk) 154.5 cm
Höjd (metrisk) interiör 133.5 cm
Depth (engelska) Interiör 21,5 tum
Djup (metrisk) interiör 54.5 cm
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Spänning 230 V
Wattal 3000 w
Amperage 13 A
Frekvens 50/60 Hz
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.