Läs mer
Thermo Scientific™ Heratherm™ mikrobiologiska inkubatorer för avancerade protokoll med säkerhet
Produktkod. 11646420 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
66 l
104 l
178 l
381 l
702 l
Spänning:
230 V
Material:
Belagt stål
Rostfritt stål
Unit Size:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) Spänning Material unitSize
11646420 66 l 230 V Belagt stål Varje
10899990 104 l 230 V Rostfritt stål Varje
10600231 104 l 230 V Belagt stål Varje
10800001 178 l 230 V Rostfritt stål Varje
10440220 178 l 230 V Belagt stål Varje
12645306 381 l 230 V Belagt stål Varje
10261740 66 l 230 V Rostfritt stål Varje
12675306 702 l 230 V Rostfritt stål Varje
12665306 702 l 230 V Belagt stål Varje
12655306 381 l 230 V Rostfritt stål Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Product Code. 11646420 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 51028136
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Säkerställ enastående provsäkerhet med våramikrobiologiska inkubatorer för avancerade protokoll med säkerhet, som har en dekontamineringsrutin på 140 °C, låsbara dörrar och larm.
Säkerställ enastående provsäkerhet med Thermo Scientific ™ Heratherm™ mikrobiologiska inkubatorer för avancerade protokoll med säkerhet. Inkubatorer inkluderar en unik °140 C dekontamineringsrutin, låsbar inkubatordörr med larm för begränsad åtkomst och automatiska över- och undertemperaturlarm. Modellerna finns med en yta i rostfritt stål, som erbjuder en lätt att rengöra, korrosionsbeständig yta som möter de krävande behoven hos farmaceutiska och kliniska laboratorier.
  • Dubbel konvektion för tillämpningssmångsidighet (förutom för enheter med stor kapacitet)— fläkthastighet justerbar från 0 till 100 %
  • Avancerad digital timer för dagliga eller veckovisa ON/OFF-cykler
  • Interiör i rostfritt stål (AISI 304) som är lätt att rengöra
  • Brett temperaturområde från 5°C över omgivningstemperatur till°105 C —lämpligt för torkning
  • Temperaturens enhetlighet av± 0,6°C (fläkt av) och mellan± 0,2°C och 0,4°C (Fläkt full hastighet) (mätt vid 37°C)
  • Temperaturstabilitet av ±0,1°C (mätt vid 37°C)†
  • Automatiskt över- och undertemperaturlarm
  • Intuitivt användargränssnitt för temperaturinställning
  • Stor, lättläst vakuumfluorescerande display
  • Valfri provsensor ger exakt temperatur på provet på displayen
  • Intern glasdörr möjliggör provvisning utan att påverka temperaturen
  • Låsbar dörr med larm för begränsad åtkomst (förutom för enheter med stor kapacitet)
  • Exceptionellt litet utrymme
†Värdet förutsätter att fläkten är avstängd. Med fläkt på full hastighet är enhetlighet±°0,2 C (51028069/51028264, 51028136/51028541),±°0,3 C (51028070/51028535, 51028137/51028542) och± 0,4°C (51028111/51028327, 51028138/51028543).
140°C dekontamineringscykel
  • Vid 140°C reduceras kontaminerande mikroorganismer till ett minimum— jämförbar med sterilisering— inom en sex timmars uppvärmningscykel
  • Inget behov av separat autoklavering av invändiga kopplingar
  • Certifierad av ett ackrediterat mikrobiologiskt institut
Beställningsinformation:
Tillgängligheten kan variera beroende på land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (engelska) 2.3 cu. ft.
Controllertyp Mikroprocessorkontroll med vakuumfluorescerande display
Beskrivning 60 l; exteriör i belagt stål 230 VAC
Kapacitet (metrisk) 66 l
Typ av konvektion Dubbel konvektion
Material Belagt stål
Antal hyllor 2 medföljer/13 max.
Pluggtyp Landsspecifik
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur +5° till 105 °C
Typ Mikrobiologisk inkubator
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Temperaturenhetlighet ±0,6 °C (fläkt avstängd)
Timer veckovis / realtid / timme
Mått (D x B x H) Inredning 14,5 x 13,9 x 20 tum (36,8 x 35,4 x 50,8 cm)
Mått (L x B x H) 22,2 x 20,9 x 28,3 tum (56,5 x 53 x 72 cm)
Längd (engelska) 22,2 tum
Längd (metrisk) 56.5 cm
Bredd (engelska) 20,9 tum
Bredd (engelska) Interiör 13,9 tum
Bredd (metrisk) 53 cm
Bredd (metrisk) Interiör 35.4 cm
Höjd (engelska) 28,3 tum
Höjd (engelska) Interiör 20 tum
Höjd (metrisk) 72 cm
Höjd (metrisk) interiör 50.8 cm
Depth (engelska) Interiör 14,5 tum
Djup (metrisk) interiör 36.8 cm
Vikt (engelska) 99 lb.
Vikt (metrisk) 45 kg
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Spänning 230 V
Wattal 1390 w
Amperage 6.1 A
Frekvens 50/60 Hz
Show More Show Less
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.