Läs mer
Thermo Scientific™ Heratherm™ mikrobiologiska inkubatorer för avancerade protokoll med säkerhet
Produktkod. 12665306 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
66 l
104 l
178 l
381 l
702 l
Spänning:
230 V
Material:
Belagt stål
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Spänning Material Förpackningsstorlek
12665306 702 l 230 V Belagt stål Varje
10899990 104 l 230 V Rostfritt stål Varje
10600231 104 l 230 V Belagt stål Varje
10800001 178 l 230 V Rostfritt stål Varje
10440220 178 l 230 V Belagt stål Varje
12645306 381 l 230 V Belagt stål Varje
10261740 66 l 230 V Rostfritt stål Varje
11646420 66 l 230 V Belagt stål Varje
12675306 702 l 230 V Rostfritt stål Varje
12655306 381 l 230 V Rostfritt stål Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 12665306 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 51029337
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Säkerställ enastående provsäkerhet med våramikrobiologiska inkubatorer för avancerade protokoll med säkerhet, som har en dekontamineringsrutin på 140 °C, låsbara dörrar och larm.
Säkerställ enastående provsäkerhet med Thermo Scientific ™ Heratherm™ mikrobiologiska inkubatorer för avancerade protokoll med säkerhet. Inkubatorer inkluderar en unik °140 C dekontamineringsrutin, låsbar inkubatordörr med larm för begränsad åtkomst och automatiska över- och undertemperaturlarm. Modellerna finns med en yta i rostfritt stål, som erbjuder en lätt att rengöra, korrosionsbeständig yta som möter de krävande behoven hos farmaceutiska och kliniska laboratorier.
Funktioner
  • Dubbel konvektion för applikationsmångsidighet (förutom för enheter med stor kapacitet)— fläkthastighet justerbar från 0 till 100 %
  • Avancerad digital timer för dagliga eller veckovisa ON/OFF-cykler
  • Interiör i rostfritt stål (AISI 304) som är lätt att rengöra
  • Intuitivt användargränssnitt för temperaturinställning
  • Stor, lättläst vakuumfluorescerande display
  • Valfri provsensor ger exakt temperatur på provet på displayen
  • Låsbar dörr med larm för begränsad åtkomst (förutom för enheter med stor kapacitet)
  • Exceptionellt litet utrymme
Temperaturstabilitet:
  • Brett temperaturområde från 5 °C över omgivningstemperatur till °105 C —lämpligt för torkning
  • Automatiskt över- och undertemperaturlarm
  • Intern glasdörr möjliggör provvisning utan att påverka temperaturen
140 °C dekontamineringscykel
  • Vid °140 C reduceras kontaminerande mikroorganismer till ett minimum— jämförbar med sterilisering— inom en sex timmars uppvärmningscykel
  • Inget behov av separat autoklavering av invändiga kopplingar
  • Certifierad av ett ackrediterat mikrobiologiskt institut
Beställningsinformation:
Tillgängligheten kan variera beroende på land.
Garanti : 2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 24,79 cu. ft.
Controllertyp Mikroprocessorkontroll med vakuumfluorescerande display
Beskrivning 750 L; Belagd utsida; 230 VAC
Kapacitet (metrisk) 702 l
Kammarmaterial Rostfritt stål
Typ av konvektion Mekanisk
Material Belagt stål
Antal hyllor 2 medföljer/39 max.
Pluggtyp Landsspecifik
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur +5° till 105 °C
Typ Mikrobiologisk inkubator
Temperaturstabilitet ±0,2 °C @ 37 °C
Temperaturenhetlighet ±0,3 °C @ 37 °C
Timer veckovis / realtid / timme
Mått (D x B x H) Inredning 20,6 x 39,5 x 52,6 tum. (52,4 x 100,4 x 133,5 cm)
Mått (L x B x H) 30,3 x 49,7 x 60,8 tum (77 x 126,1 x 154,5 cm)
Längd (engelska) 30,3 tum
Längd (metrisk) 77 cm
Bredd (engelska) 49,7 tum
Bredd (engelska) Interiör 39,5 tum
Bredd (metrisk) 126.1 cm
Bredd (metrisk) Interiör 100.4 cm
Höjd (engelska) 60,8 tum
Höjd (engelska) Interiör 52,6 tum
Höjd (metrisk) 154.5 cm
Höjd (metrisk) interiör 133.5 cm
Depth (engelska) Interiör 20,6 tum
Djup (metrisk) interiör 52.4 cm
Vikt (engelska) 452 lb.
Vikt (metrisk) 204 kg
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Spänning 230 V
Wattal 1600 w
Amperage 7 A
Frekvens 50/60 Hz
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.