Läs mer
Thermo Scientific™ Heratherm™ mikrobiologiska inkubatorer för avancerade protokoll med säkerhet
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Säkerställ enastående provsäkerhet med Thermo Scientific ™ Heratherm™ mikrobiologiska inkubatorer för avancerade protokoll med säkerhet. Inkubatorer inkluderar en unik °140 C dekontamineringsrutin, låsbar inkubatordörr med larm för begränsad åtkomst och automatiska över- och undertemperaturlarm. Modellerna finns med en yta i rostfritt stål, som erbjuder en lätt att rengöra, korrosionsbeständig yta som möter de krävande behoven hos farmaceutiska och kliniska laboratorier.
- Dubbel konvektion för applikationsflexibilitet (förutom för enheter med stor kapacitet), — fläkthastighet justerbar från 0 till 100 %
- Avancerad digital timer för dagliga eller veckovisa ON/OFF-cykler
- Interiör i rostfritt stål (AISI 304) som är lätt att rengöra
- Brett temperaturområde från 5 °C över omgivningstemperaturen till 105 °C—, lämpligt för torkning
- Temperaturjämnhet på ±0,6 °C (fläkt av) och mellan ±0,2 °C och 0,4 °C (fläkt på full hastighet) (mätt vid 37 °C)
- Temperaturstabilitet på ±0,1 °C (mätt vid 37 °C) †
- Automatiskt över- och undertemperaturlarm
- Intuitivt användargränssnitt för temperaturinställning
- Stor, lättläst vakuumfluorescerande display
- Valfri provsensor ger exakt temperatur på provet på displayen
- Intern glasdörr möjliggör provvisning utan att påverka temperaturen
- Låsbar dörr med larm för begränsad åtkomst (förutom för enheter med stor kapacitet)
- Exceptionellt litet utrymme
140 °C dekontamineringscykel
- Vid 140 °C reduceras kontaminerande mikroorganismer till ett minimum —jämförbart med sterilisering —inom en sex timmars uppvärmningscykel
- Inget behov av separat autoklavering av invändiga kopplingar
- Certifierad av ett ackrediterat mikrobiologiskt institut
Tillgängligheten kan variera beroende på land.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 3.67 cu. ft. |
| Controllertyp | Mikroprocessorkontroll med vakuumfluorescerande display |
| Beskrivning | 100 l; Exteriör i rostfritt stål; 230 VAC |
| Kapacitet (metrisk) | 104 l |
| Kammarmaterial | Stainless Steel |
| Typ av konvektion | Dubbel konvektion |
| Material | Rostfritt stål |
| Antal platser | 0 |
| Antal hyllor | 2 medföljer/16 max. |
| Pluggtyp | Landsspecifik |
| Visa mer |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.