Läs mer
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Security Ugnar
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Skydda prover effektivt med Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Security Ovens, som har ett extra lager av säkerhet för applikationer där processtillförlitlighet och säkerhet är av största vikt. Ett standardlarm för övertemperatur och ett extra undertemperaturlarm säkerställer provets stabilitet. Ett dörrlås förhindrar avbrott eller manipulering av prover, medan ett dörrlarm meddelar operatören när dörren lämnas öppen av misstag. Välj en exteriör i rostfritt stål för krävande farmaceutiska och kliniska applikationer.
Heratherm Advanced Protocol Security Ugnar erbjuds i ett urval av gravitation eller mekanisk konvektion. Gravity konvektionsenheter är utformade för att skydda ömtåliga prover samtidigt som de erbjuder en enhetlig temperatur± °2,5 C eller bättre, och temperaturstabilitet på minst± 0,3 °C vid 150 °C. Mekaniska konvektionsmodeller ger temperaturjämnhet av± 1,5 °C eller bättre, och temperaturstabilitet på minst± 0,2 C °vid 150 °C.
- Breda temperaturer sträcker —sig upp till 330 °C
- Valfri provsensor ger exakt temperatur på provet på displayen
- Autotorkningsfunktionen inaktiverar ugnen när proverna är torra, vilket sparar energi (Obs: Valfri provsensor krävs för att använda denna funktion)
- Mekaniska konvektionsmodeller: fläkthastighet justerbar för tillämpningsflexibilitet
- Avancerad digital timer för dagliga eller veckovisa på/av-cykler
- Inredning i rostfritt stål är lätt att rengöra och korrosionsbeständig (stålkvalitet AISI 304)
- Programmerbar styrenhet för temperaturramper och uppehåll
- Upp till 10 program kan sparas, vart och ett med 10 diskreta steg
- Elektroniskt styrd fläkthastighet och spjällläge kan inkluderas
- Program kan upprepas automatiskt
- Åtkomstport tillåter införande av sensorer för oberoende dataövervakning
- Enkel kalibreringsrutin säkerställer temperaturnoggrannhet över tiden
- Boost-funktionen möjliggör snabb uppvärmning —utan behov av att driva ugnen 24/7
Beställningsinformation:
Tillgängligheten kan variera beroende på land.
Specifikationer
Specifikationer
| Controllertyp | Programmerbar mikroprocessorkontroll med vakuumfluorescerande display |
| Kapacitet (metrisk) | 61 l |
| Temperatur (metrisk) | 50 °C till 330 °C |
| Typ | Gravity konvektion |
| Material | Rostfritt stål |
| Antal hyllor | 2 medföljer/13 max. |
| Pluggtyp | Landspecifik |
| Temperaturstabilitet | ±0,3 °C |
| Timer | Veckovis / Realtid / timme |
| Mått (D x B x H) Inredning | 15,3 x 12,9 x 18,9 tum. (38,9 x 32,8 x 48 cm) |
| Visa mer |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.