Läs mer
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Security Ugnar
Produktkod. 10232320 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
61 l
62 l
97 l
99 l
168 l
170 l
Typ:
Gravity konvektion
Mekanisk konvektionsugn
Elektriska krav:
208/240 V 60 Hz
230 V 50/60 Hz
Material:
Belagt stål
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 10232320
Brand: Thermo Scientific™ 51028545
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Säkerställ optimalt provskydd med dessa avancerade protokollsäkerhetsugnar som har ett extra lager av säkerhet för applikationer där processtillförlitlighet och säkerhet är av största vikt.
Skydda prover effektivt med Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Security Ovens, som har ett extra lager av säkerhet för applikationer där processtillförlitlighet och säkerhet är av största vikt. Ett standardlarm för övertemperatur och ett extra undertemperaturlarm säkerställer provets stabilitet. Ett dörrlås förhindrar avbrott eller manipulering av prover, medan ett dörrlarm meddelar operatören när dörren lämnas öppen av misstag. Välj en exteriör i rostfritt stål för krävande farmaceutiska och kliniska applikationer.
Heratherm Advanced Protocol Security Ugnar erbjuds i ett urval av gravitation eller mekanisk konvektion. Gravity konvektionsenheter är utformade för att skydda ömtåliga prover samtidigt som de erbjuder en enhetlig temperatur± °2,5 C eller bättre, och temperaturstabilitet på minst± 0,3 °C vid 150 °C. Mekaniska konvektionsmodeller ger temperaturjämnhet av± 1,5 °C eller bättre, och temperaturstabilitet på minst± 0,2 C °vid 150 °C.
  • Breda temperaturer sträcker —sig upp till 330 °C
  • Valfri provsensor ger exakt temperatur på provet på displayen
  • Autotorkningsfunktionen inaktiverar ugnen när proverna är torra, vilket sparar energi (Obs: Valfri provsensor krävs för att använda denna funktion)
  • Mekaniska konvektionsmodeller: fläkthastighet justerbar för tillämpningsflexibilitet
  • Avancerad digital timer för dagliga eller veckovisa på/av-cykler
  • Inredning i rostfritt stål är lätt att rengöra och korrosionsbeständig (stålkvalitet AISI 304)
  • Programmerbar styrenhet för temperaturramper och uppehåll
  • Upp till 10 program kan sparas, vart och ett med 10 diskreta steg
  • Elektroniskt styrd fläkthastighet och spjällläge kan inkluderas
  • Program kan upprepas automatiskt
  • Åtkomstport tillåter införande av sensorer för oberoende dataövervakning
  • Enkel kalibreringsrutin säkerställer temperaturnoggrannhet över tiden
  • Boost-funktionen möjliggör snabb uppvärmning —utan behov av att driva ugnen 24/7
Beställningsinformation:
Tillgängligheten kan variera beroende på land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Controllertyp Programmerbar mikroprocessorkontroll med vakuumfluorescerande display
Kapacitet (metrisk) 99 l
Temperatur (metrisk) 50 °C till 330 °C
Typ Gravity konvektion
Material Rostfritt stål
Antal hyllor 2 medföljer/16 max.
Pluggtyp Landspecifik
Temperaturstabilitet ±0,3 °C
Timer Veckovis / Realtid / timme
Mått (D x B x H) Inredning 15,3 x 17,2 x 22,8 tum. (38,9 x 43,8 x 58 cm)
Mått (L x B x H) 22,2 x 25,2 x 32,3 tum (56,5 x 64 x 82 cm)
Längd (engelska) 22,2 tum
Längd (metrisk) 56.5 cm
Bredd (engelska) 25,2 tum
Bredd (engelska) Interiör 17,2 tum
Bredd (metrisk) 64 cm
Bredd (metrisk) Interiör 43.8 cm
Höjd (engelska) 32,3 tum
Höjd (engelska) Interiör 22,8 tum
Höjd (metrisk) 82 cm
Höjd (metrisk) interiör 58 cm
Depth (engelska) Interiör 15,3 tum
Djup (metrisk) interiör 38.9 cm
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Spänning 230 V
Wattal 3100 w
Amperage 13,3 A
Frekvens 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt