Läs mer
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Security Ugnar
Produktkod. 10775182 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
61 l
62 l
97 l
99 l
168 l
170 l
Typ:
Gravity konvektion
Mekanisk konvektionsugn
Elektriska krav:
208/240 V 60 Hz
230 V 50/60 Hz
Material:
Belagt stål
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Typ Elektriska krav Material Förpackningsstorlek
10775182 170 l Mekanisk konvektionsugn 230 V 50/60 Hz Rostfritt stål Varje
11636430 61 l Gravity konvektion 230 V 50/60 Hz Belagt stål Varje
15324922 99 l Gravity konvektion 208/240 V 60 Hz Belagt stål Varje
10100020 99 l Gravity konvektion 230 V 50/60 Hz Belagt stål Varje
10307539 168 l Gravity konvektion 230 V 50/60 Hz Belagt stål Varje
10222320 61 l Gravity konvektion 230 V 50/60 Hz Rostfritt stål Varje
10232320 99 l Gravity konvektion 230 V 50/60 Hz Rostfritt stål Varje
10110080 168 l Gravity konvektion 230 V 50/60 Hz Rostfritt stål Varje
10100550 62 l Mekanisk konvektionsugn 230 V 50/60 Hz Belagt stål Varje
12858231 97 l Mekanisk konvektionsugn 208/240 V 60 Hz Belagt stål Varje
10820181 97 l Mekanisk konvektionsugn 230 V 50/60 Hz Belagt stål Varje
11646440 170 l Mekanisk konvektionsugn 230 V 50/60 Hz Belagt stål Varje
10660421 62 l Mekanisk konvektionsugn 230 V 50/60 Hz Rostfritt stål Varje
10672341 97 l Mekanisk konvektionsugn 230 V 50/60 Hz Rostfritt stål Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 10775182 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 51028549
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Säkerställ optimalt provskydd med dessa avancerade protokollsäkerhetsugnar som har ett extra lager av säkerhet för applikationer där processtillförlitlighet och säkerhet är av största vikt.
Skydda prover effektivt med Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Security Ovens, som har ett extra lager av säkerhet för applikationer där processtillförlitlighet och säkerhet är av största vikt. Ett standardlarm för övertemperatur och ett extra undertemperaturlarm säkerställer provets stabilitet. Ett dörrlås förhindrar avbrott eller manipulering av prover, medan ett dörrlarm meddelar operatören när dörren lämnas öppen av misstag. Välj en exteriör i rostfritt stål för krävande farmaceutiska och kliniska applikationer.
Heratherm Advanced Protocol Security Ugnar erbjuds i ett urval av gravitation eller mekanisk konvektion. Gravity konvektionsenheter är utformade för att skydda ömtåliga prover samtidigt som de erbjuder en enhetlig temperatur± °2,5 C eller bättre, och temperaturstabilitet på minst± 0,3 °C vid 150 °C. Mekaniska konvektionsmodeller ger temperaturjämnhet av± 1,5 °C eller bättre, och temperaturstabilitet på minst± 0,2 C °vid 150 °C.
  • Breda temperaturer sträcker —sig upp till 330 °C
  • Valfri provsensor ger exakt temperatur på provet på displayen
  • Autotorkningsfunktionen inaktiverar ugnen när proverna är torra, vilket sparar energi (Obs: Valfri provsensor krävs för att använda denna funktion)
  • Mekaniska konvektionsmodeller: fläkthastighet justerbar för tillämpningsflexibilitet
  • Avancerad digital timer för dagliga eller veckovisa på/av-cykler
  • Inredning i rostfritt stål är lätt att rengöra och korrosionsbeständig (stålkvalitet AISI 304)
  • Programmerbar styrenhet för temperaturramper och uppehåll
  • Upp till 10 program kan sparas, vart och ett med 10 diskreta steg
  • Elektroniskt styrd fläkthastighet och spjällläge kan inkluderas
  • Program kan upprepas automatiskt
  • Åtkomstport tillåter införande av sensorer för oberoende dataövervakning
  • Enkel kalibreringsrutin säkerställer temperaturnoggrannhet över tiden
  • Boost-funktionen möjliggör snabb uppvärmning —utan behov av att driva ugnen 24/7
Beställningsinformation:
Tillgängligheten kan variera beroende på land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Controllertyp Programmerbar mikroprocessorkontroll med vakuumfluorescerande display
Kapacitet (metrisk) 170 l
Temperatur (metrisk) 50 °C till 330 °C
Typ Mekanisk konvektionsugn
Material Rostfritt stål
Antal hyllor 2 medföljer/19 max.
Pluggtyp Landspecifik
Temperaturstabilitet ±0,2 °C
Timer Veckovis / Realtid / timme
Mått (D x B x H) Inredning 20,1 x 18,3 x 27,9 tum. (51,8 x 46,4 x 70,8 cm)
Mått (L x B x H) 29,1 x 25,2 x 36,2 tum (73,8 x 64 x 92 cm)
Längd (engelska) 29,1 tum
Längd (metrisk) 73.8 cm
Bredd (engelska) 25,2 tum
Bredd (engelska) Interiör 18,3 tum
Bredd (metrisk) 64 cm
Bredd (metrisk) Interiör 46.4 cm
Höjd (engelska) 36,2 tum
Höjd (engelska) Interiör 27,9 tum
Höjd (metrisk) 92 cm
Höjd (metrisk) interiör 70.8 cm
Depth (engelska) Interiör 20,1 tum.
Djup (metrisk) interiör 51.8 cm
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Spänning 230 V
Wattal 3060 w
Amperage 13,3 A
Frekvens 50/60 Hz
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.