Läs mer
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Security Ugnar
Produktkod. 12858231 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
61 l
62 l
97 l
99 l
168 l
170 l
Typ:
Gravity konvektion
Mekanisk konvektionsugn
Elektriska krav:
208/240 V 60 Hz
230 V 50/60 Hz
Material:
Belagt stål
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 12858231
Brand: Thermo Scientific™ 51028128
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Säkerställ optimalt provskydd med dessa avancerade protokollsäkerhetsugnar som har ett extra lager av säkerhet för applikationer där processtillförlitlighet och säkerhet är av största vikt.
Skydda prover effektivt med Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Security Ovens, som har ett extra lager av säkerhet för applikationer där processtillförlitlighet och säkerhet är av största vikt. Ett standardlarm för övertemperatur och ett extra undertemperaturlarm säkerställer provets stabilitet. Ett dörrlås förhindrar avbrott eller manipulering av prover, medan ett dörrlarm meddelar operatören när dörren lämnas öppen av misstag. Välj en exteriör i rostfritt stål för krävande farmaceutiska och kliniska applikationer.
Funktioner
  • Brett temperaturområde— upp till 330 °C
  • Avancerad digital timer för dagliga eller veckovisa på/av-cykler
  • Inredning i rostfritt stål är lätt att rengöra och korrosionsbeständig (stålkvalitet AISI 304)
  • Programmerbar styrenhet för temperaturramper och uppehåll
  • Upp till 10 program kan sparas, vart och ett med 10 diskreta steg
  • Elektroniskt styrd fläkthastighet och spjällläge kan inkluderas
  • Program kan upprepas automatiskt
  • Åtkomstport tillåter införande av sensorer för oberoende dataövervakning
  • Enkel kalibreringsrutin säkerställer temperaturnoggrannhet över tiden
  • Boost-funktion möjliggör snabb uppvärmning— du behöver inte använda ugnen 24/7
Beställningsinformation:
Tillgängligheten kan variera beroende på land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Controllertyp Programmerbar mikroprocessorkontroll med vakuumfluorescerande display
Kapacitet (metrisk) 97 l
Temperatur (metrisk) 50 °C till 330 °C
Typ Mekanisk konvektionsugn
Material Belagt stål
Antal hyllor 2 medföljer/16 max.
Pluggtyp Nema 6-20
Temperaturstabilitet ±0,2 °C
Timer Veckovis / Realtid / timme
Mått (D x B x H) Inredning 13,5 x 17,2 x 23,9 tum. (34,3 x 43,8 x 60,8 cm)
Mått (L x B x H) 22,2 x 25,2 x 32,3 tum (56,5 x 64 x 82 cm)
Längd (engelska) 22,2 tum
Längd (metrisk) 56.5 cm
Bredd (engelska) 25,2 tum
Bredd (engelska) Interiör 17,2 tum
Bredd (metrisk) 64 cm
Bredd (metrisk) Interiör 43.8 cm
Höjd (engelska) 32,3 tum
Höjd (engelska) Interiör 23,9 tum
Höjd (metrisk) 82 cm
Höjd (metrisk) interiör 60.8 cm
Depth (engelska) Interiör 13,5 tum
Djup (metrisk) interiör 34.3 cm
Elektriska krav 208/240 V 60 Hz
Spänning 208/240 V
Wattal 3360 w
Amperage 14 A
Frekvens 60 Hz
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.