Beskrivning
Noggrann kontroll av tre parametrar – temperatur över och under omgivningstemperatur, relativ luftfuktighet och CO2 – ger en utmärkt miljö för celltillväxt och testning av reproducerbara resultat.
- Jämn temperatur, CO2-halt och relativ luftfuktighet i hela kammaren
- Energieffektiv Peltier-teknik ger stabil och jämn temperatur med lägre energiförbrukning än traditionella kompressorer och utan farliga köldmedier. CO2-regleringssystemet säkerställer en stabil CO2-miljö inom intervallet 0 – 20 volymprocent.
- Miljövänligt, vatteneffektivt befuktningssystem med vattentank eller valfri fast vattenanslutning för renat vatten från anläggningen
- Intuitivt pekskärmsgränssnitt som gör det enkelt att programmera parametercykler och processtider.
- Två åtkomstportar för oberoende datainsamling och intern dokumentation av inställda och faktiska parametervärden, samt händelselogg för att uppfylla kraven på processdokumentation enligt 21 CFR del 11.
- Datahämtning via USB-minne eller Thermo Cloud enligt OPC-UA-standarden.
- Prov- och processkydd: Tilldela personlig åtkomst med lösenkod; begränsa åtkomsten med ett vanligt dörrlås med nyckel eller ett automatiskt dörrlås som tillval; flera larmalternativ för att uppmärksamma operatören på processproblem.
- Enkel installation utan tekniker; anslut med vanlig nätsladd.
- IQ/OQ-kvalificeringar och andra tjänster finns tillgängliga på thermofisher.com/chamberservice.
- Den inre glasdörren håller miljön stabil även när ytterdörren öppnas. Glasdörr finns också tillgänglig.
- Rundade hörn och uttagbara hyllor underlättar rengöring och bidrar till att förhindra korskontaminering.
- Dubbla eluttag inuti kammaren för användning av omrörare, skakapparater eller annan utrustning finns som fabriksmonterat tillval.
Spécification
Spécification
| Larmtyper | Hörbar och synlig |
| Kapacitet (engelska) | 8,8 kubikfot |
| Kapacitet (engelska) Hylla | 66.1 lb. |
| Kapacitet (metrisk) Hylla | 30 kg |
| Certifikat och efterlevnad | UL, CE |
| Datautgångar | USB, Thermo moln via OPC UA |
| Kapacitet (metrisk) | 247 L |
| Kammarmaterial | Pulverlackerat kallvalsat stål |
| Belysning | Nej |
| Material | Pulverlackerat kallvalsat stål |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?