Läs mer
Thermo Scientific™ HeraTherm™ Compact Microbiological Incubator
Produktkod. 15554689 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Microbiological Incubator
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
15554689 Microbiological Incubator Varje
1 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15554689 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50140500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11635.00 SEK
    11462.03 SEK / Paket med 1
    Save 172.97 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
I lager
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
HeraTherm™ compact microbiological incubator.
HeraTherm™ compact microbiological incubatorI with door cover.
  • Minimal footprint for space restricted lab areas and mobile use, for e.g. for veterinary care.
  • Broad temperature range for e.g. yeast growth (at 25°C), microbiological incubation (at 37°C), storage (at defined temperature).
  • Temperatures from below ambient (as low as 17°C) up to 50°C.
  • Energy consumption is as low as 14 W (at 37°C), due to energy efficient Peltier technology.
  • Easy calibration routine for high temperature accuracy.
  • Internal light facilitates sample observation.
  • Includes door cover for light sensitive applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoclavable
Kapacitet (metrisk) 18 L
Typ av konvektion Mechanical
Antal hyllor 3
Temperaturområde (metriskt) 17°C to 50°C
Typ Microbiological Incubator
Spänning 100/240 V