Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ kompakta mikrobiologiska inkubatorer
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Spara utrymme med Thermo Scientific™ Heratherm™ kompakta mikrobiologisk inkubator. Kräver mycket litet utrymme vilket gör den idealisk för en personlig arbetsyta eller trånga laboratorier med små provvolymer. Den mest kompakta enheten i Heratherms mikrobiologiska inkubatorfamilj har en kapacitet på 18 l och fungerar vid temperaturer på eller under omgivningstemperaturen
Funktioner:
- Minimalt bänkutrymme för utrymmesbegränsade labbområden
- Lättanvänt gränssnitt
- Internt ljus och fönster i dörren underlättar provobservation
Temperatursäkerhet:
- Temperaturer vid eller under omgivningstemperatur: 17 °C till 50 °C
- Temperaturens enhetlighet av ±1,2 °C— uppmätt vid 37 °C
- Temperaturstabilitet av ±0,2 °C— mätt vid 37 °C
- Hög temperaturnoggrannhet
Beställningsinformation:
Tillgängligheten kan variera beroende på land.
Garanti: 2 års garanti
Spezifikation
Spezifikation
| Kapacitet (engelska) | 0.65 cu. ft. |
| Kapacitet (engelska) Hylla | 4.4 lb. |
| Certifikat och efterlevnad | cCSAus, CE |
| Controllertyp | LED display |
| Kapacitet (metrisk) | 18 L |
| Kammarmaterial | ABS Plastic |
| Typ av konvektion | Mekanisk |
| Material | ABS Plastic |
| Antal platser | 0 |
| Antal hyllor | 2 medföljer/3 max. |
| Mehr anzeigen |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.