Läs mer
Thermo Scientific™ Heratherm™ mikrobiologiska inkubatorer för allmän protokoll
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Använd Thermo Scientific™ mikrobiologiska inkubatorer för allmän protokoll för rutintillämpningar. Heratherm mikrobiologiska inkubatorer för allmän protokoll-serien är designad med provsäkerhet i åtanke, för tillämpningar i farmaceutiska, medicinska, livsmedels- och forskningslaboratorier.
- Gravitationskonvektion ger ett skonsamt luftflöde och minimal uttorkning
- Temperaturintervall från omgivningstemperatur 5°till 75°C
- Temperaturens enhetlighet av± 0,6°C (mätt vid 37°C)
- Temperaturstabilitet av± 0,2°C (mätt vid 37°C)
- Korrosionsbeständig kammare i rostfritt stål (AISI 430)
- Intuitivt användargränssnitt för temperaturinställning
- Stor, lättläst vakuumfluorescerande display
- Intern glasdörr möjliggör provvisning utan att påverka temperaturen
- Exceptionellt litet utrymme
Beställningsinformation:
Tillgängligheten kan variera beroende på land.
Specifications
Specifications
| Kapacitet (engelska) | 6,9 cu. ft. |
| Certifikat och efterlevnad | CE-märkt |
| Controllertyp | Mikroprocessorkontroll med vakuumfluorescerande display |
| Kapacitet (metrisk) | 194 l |
| Kammarmaterial | Rostfritt stål |
| Typ av konvektion | Gravitation |
| Material | Powder-coated Cold Rolled Steel |
| Antal platser | 0 |
| Antal hyllor | 2 medföljer/19 max. |
| Pluggtyp | Landsspecifik |
| Show More |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.