Läs mer
Thermo Scientific™ Heratherm™ mikrobiologiska inkubatorer för allmän protokoll
Produktkod. 10839810 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
75 l
117 l
194 l
405 l
747 l
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Spänning Förpackningsstorlek
10839810 117 l 230 V Varje
12635306 747 l 230 V Varje
10529070 75 l 230 V Varje
10744262 194 l 230 V Varje
12625306 405 l 230 V Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 10839810 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 51028131
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28230.00 SEK
    20152.60 SEK / Paket med 1
    Save 8077.40 SEK
    28% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Utför en rad allmänna tillämpningar med dessa inkubatorer för allmän protokoll.
Använd Thermo Scientific™ mikrobiologiska inkubatorer för allmän protokoll för rutintillämpningar. Heratherm mikrobiologiska inkubatorer för allmän protokoll-serien är designad med provsäkerhet i åtanke, för tillämpningar i farmaceutiska, medicinska, livsmedels- och forskningslaboratorier.
  • Gravitationskonvektion ger ett skonsamt luftflöde och minimal uttorkning
  • Temperaturintervall från omgivningstemperatur 5°till 75°C
  • Temperaturens enhetlighet av± 0,6°C (mätt vid 37°C)
  • Temperaturstabilitet av± 0,2°C (mätt vid 37°C)
  • Korrosionsbeständig kammare i rostfritt stål (AISI 430)
  • Intuitivt användargränssnitt för temperaturinställning
  • Stor, lättläst vakuumfluorescerande display
  • Intern glasdörr möjliggör provvisning utan att påverka temperaturen
  • Exceptionellt litet utrymme
Beställningsinformation:
Tillgängligheten kan variera beroende på land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 4 cu. ft.
Certifikat och efterlevnad CE-märkt
Controllertyp Mikroprocessorkontroll med vakuumfluorescerande display
Kapacitet (metrisk) 117 l
Kammarmaterial Rostfritt stål
Typ av konvektion Gravitation
Antal hyllor 2 medföljer/16 max.
Pluggtyp Landsspecifik
Temperaturområde (metriskt) Ambient +5° till 75 °C
Typ Mikrobiologisk inkubator
Mått (D x B x H) Inredning 16,3 x 18,3 x 23,9 tum. (41,4 x 46,4 x 60,8 cm)
Mått (L x B x H) 22,2 x 25,2 x 32,3 tum (56,5 x 64 x 82 cm)
Vikt (engelska) 112 lb.
Vikt (metrisk) 51 kg
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Spänning 230 V
Wattal 540 w
Amperage 2,3 A
Frekvens 50/60 Hz
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.