Läs mer
Thermo Scientific™ Heratherm™ mikrobiologiska inkubatorer för allmän protokoll
Produktkod. 12625306 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
75 l
117 l
194 l
405 l
747 l
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Spänning Förpackningsstorlek
12625306 405 l 230 V Varje
12635306 747 l 230 V Varje
10529070 75 l 230 V Varje
10839810 117 l 230 V Varje
10744262 194 l 230 V Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 12625306 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 51029322
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68675.00 SEK
    49024.20 SEK / Paket med 1
    Save 19650.80 SEK
    28% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Utför en rad allmänna tillämpningar med dessa inkubatorer för allmän protokoll.
Använd Thermo Scientific™ mikrobiologiska inkubatorer för allmän protokoll för rutintillämpningar. Heratherm mikrobiologiska inkubatorer för allmän protokoll-serien är designad med provsäkerhet i åtanke, för tillämpningar i farmaceutiska, medicinska, livsmedels- och forskningslaboratorier.
Nyckelfunktioner:
  • Gravitationskonvektion ger ett skonsamt luftflöde och minimal uttorkning
  • Korrosionsbeständig kammare i rostfritt stål (AISI 430)
  • Intuitivt användargränssnitt för temperaturinställning
  • Stor, lättläst vakuumfluorescerande display
  • Exceptionellt litet utrymme
Temperatursäkerhet:
  • Temperaturintervall från omgivningstemperatur + 5° till 75 °C
  • Intern glasdörr möjliggör provvisning utan att påverka temperaturen
Beställningsinformation:
Tillgängligheten kan variera beroende på land.
Garanti : 2 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 14,3 cu. ft.
Certifikat och efterlevnad CE-märkt
Controllertyp Mikroprocessorkontroll med vakuumfluorescerande display
Kapacitet (metrisk) 405 l
Kammarmaterial Rostfritt stål
Typ av konvektion Gravitation
Antal hyllor 2 medföljer/39 max.
Pluggtyp Landsspecifik
Temperaturområde (metriskt) Ambient +5° till 75 °C
Typ Mikrobiologisk inkubator
Temperaturstabilitet ±0,4 °C @ 37 °C
Temperaturenhetlighet ±0,5 °C @ 37 °C
Mått (D x B x H) Inredning 22,4 x 21,4 x 51,5 tum. (56,9 x 54,4 x 130,7 cm)
Mått (L x B x H) 30,3 x 30,6 x 60,8 tum (77 x 77,8 x 154,5 cm)
Längd (engelska) 30,3 tum
Längd (metrisk) 77 cm
Bredd (engelska) 30,6 tum
Bredd (engelska) Interiör 21,4 tum
Bredd (metrisk) 77.8 cm
Bredd (metrisk) Interiör 54.4 cm
Höjd (engelska) 60,8 tum
Höjd (engelska) Interiör 51,5 tum
Höjd (metrisk) 154.5 cm
Höjd (metrisk) interiör 130.7 cm
Depth (engelska) Interiör 22,4 tum
Djup (metrisk) interiör 56.9 cm
Vikt (engelska) 320 lb.
Vikt (metrisk) 145 kg
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Spänning 230 V
Wattal 1200 w
Amperage 5 A
Frekvens 50/60 Hz
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.