Läs mer
Thermo Scientific™ Heratherm™ Allmänt protokoll ugnar - 230 VAC 50/60 Hz
Produktkod. 10669650 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
65 l
66 l
104 l
105 l
176 l
179 l
419 l
774 l
Typ:
Gravity konvektion
Mekanisk konvektionsugn
Elektriska krav:
230 V 50/60 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Typ Elektriska krav Förpackningsstorlek
10669650 105 l Gravity konvektion 230 V 50/60 Hz Varje
10659650 65 l Gravity konvektion 230 V 50/60 Hz Varje
10304150 176 l Gravity konvektion 230 V 50/60 Hz Varje
10661751 66 l Mekanisk konvektionsugn 230 V 50/60 Hz Varje
10794982 104 l Mekanisk konvektionsugn 230 V 50/60 Hz Varje
10291870 179 l Mekanisk konvektionsugn 230 V 50/60 Hz Varje
12685306 419 l Gravity konvektion 230 V 50/60 Hz -
12695306 774 l Gravity konvektion 230 V 50/60 Hz Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 10669650 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 51028140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32208.39 SEK
    29711.56 SEK / Paket med 1
    Save 2496.83 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Utför dagligt laboratorieoratoriearbete med Thermo Scientific™ Heratherm™ Allmänt protokoll ugnar, med temperaturjämnhet, enkla inställningar och låg energiförbrukning.
Utför dagligt laboratorieoratoriearbete med Thermo Scientific™ Heratherm™ Allmänt protokoll ugnar, med temperaturjämnhet, enkla inställningar och låg energiförbrukning. Designad för låg energiförbrukning med unik dörrdesign och högeffektiv, isoleringsreducerande värmeutsläpp. Ytterligare funktioner inkluderar en inbyggd timer, lättöverskådlig display och ett larmsystem för att skydda prover.
Heratherm Allmänt protokoll-ugnar ger ett val av gravitationskonvektion för skonsam torkning och uppvärmning, eller mekanisk konvektion för snabbare torkning och uppvärmning, och överlägsen temperaturjämnhet. Gravity konvektionsenheter är utformade för att skydda ömtåliga prover samtidigt som de erbjuder en enhetlig temperatur±°4,4 C eller bättre, och temperaturstabilitet på± 0,4°C vid 150°C. Mekaniska konvektionsmodeller ger temperaturjämnhet av± 2,8°C eller bättre, och temperaturstabilitet på minst± 0,3 C°vid 150°C.
  • Fem storlekar (60, 100 eller 180, 400 eller 750 l)
  • Driftstemperaturer från 50°till 250°C
  • Automatiskt övertemperaturlarmsystem för att skydda prover
  • Låg total energiförbrukning
  • Inbyggd timer
  • Utmärkt fotavtryck/volymförhållande
  • Korrosionsbeständiga kammare i rostfritt stål med rundade hörn för enkel rengöring
  • Stor, lättläst vakuumfluorescerande display
  • Lätt att använda, mikroprocessorstyrd pekknappsmanövrering
  • lättåtkomliga dörrar —kan öppnas till över 180°C
Tillgängligheten kan variera beroende på land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Controllertyp Mikroprocessorkontroll med vakuumfluorescerande display
Kapacitet (metrisk) 105 l
Temperatur (metrisk) 50 °C till 250 °C
Typ Gravity konvektion
Antal hyllor 2 medföljer/16 max.
Temperaturstabilitet ±0,4 °C
Timer PÅ/AV
Mått (D x B x H) Inredning 16,3 x 17,2 x 22,8 tum (41,5 x 43,8 x 58 cm)
Mått (L x B x H) 22,2 x 25,2 x 32,3 tum (56,5 x 64 x 82 cm)
Längd (engelska) 22,2 tum
Längd (metrisk) 56.5 cm
Bredd (engelska) 25,2 tum
Bredd (engelska) Interiör 17,2 tum
Bredd (metrisk) 64 cm
Bredd (metrisk) Interiör 43.8 cm
Höjd (engelska) 32,3 tum
Höjd (engelska) Interiör 22,8 tum
Höjd (metrisk) 82 cm
Höjd (metrisk) interiör 58 cm
Depth (engelska) Interiör 16,3 tum
Djup (metrisk) interiör 41.5 cm
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Spänning 230 V
Wattal 3100 w
Amperage 13,5 A
Frekvens 50/60 Hz