Läs mer
Thermo Scientific™ Heratherm™ Allmänt protokoll ugnar - 230 VAC 50/60 Hz
Produktkod. 12685306 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
65 l
66 l
104 l
105 l
176 l
179 l
419 l
774 l
Typ:
Gravity konvektion
Mekanisk konvektionsugn
Elektriska krav:
230 V 50/60 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Typ Elektriska krav unitSize
12685306 419 l Gravity konvektion 230 V 50/60 Hz -
10659650 65 l Gravity konvektion 230 V 50/60 Hz Varje
10669650 105 l Gravity konvektion 230 V 50/60 Hz Varje
10304150 176 l Gravity konvektion 230 V 50/60 Hz Varje
10661751 66 l Mekanisk konvektionsugn 230 V 50/60 Hz Varje
10794982 104 l Mekanisk konvektionsugn 230 V 50/60 Hz Varje
10291870 179 l Mekanisk konvektionsugn 230 V 50/60 Hz Varje
12695306 774 l Gravity konvektion 230 V 50/60 Hz Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 12685306 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 51029328
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Utför dagligt laboratorieoratoriearbete med Thermo Scientific™ Heratherm™ Allmänt protokoll ugnar, med temperaturjämnhet, enkla inställningar och låg energiförbrukning.
Utför dagligt laboratorieoratoriearbete med Thermo Scientific™ Heratherm™ Allmänt protokoll ugnar, med temperaturjämnhet, enkla inställningar och låg energiförbrukning. Designad för låg energiförbrukning med unik dörrdesign och högeffektiv, isoleringsreducerande värmeutsläpp. Ytterligare funktioner inkluderar en inbyggd timer, lättöverskådlig display och ett larmsystem för att skydda prover.
Heratherm Allmänt protokoll-ugnar ger ett val av gravitationskonvektion för skonsam torkning och uppvärmning, eller mekanisk konvektion för snabbare torkning och uppvärmning, och överlägsen temperaturjämnhet. Gravity konvektionsenheter är utformade för att skydda ömtåliga prover samtidigt som de erbjuder en enhetlig temperatur±°4,4 C eller bättre, och temperaturstabilitet på± 0,4°C vid 150°C. Mekaniska konvektionsmodeller ger temperaturjämnhet av± 2,8°C eller bättre, och temperaturstabilitet på minst± 0,3 C°vid 150°C.
  • Fem storlekar (60, 100 eller 180, 400 eller 750 l)
  • Driftstemperaturer från 50°till 250°C
  • Automatiskt övertemperaturlarmsystem för att skydda prover
  • Låg total energiförbrukning
  • Inbyggd timer
  • Utmärkt fotavtryck/volymförhållande
  • Korrosionsbeständiga kammare i rostfritt stål med rundade hörn för enkel rengöring
  • Stor, lättläst vakuumfluorescerande display
  • Lätt att använda, mikroprocessorstyrd pekknappsmanövrering
  • lättåtkomliga dörrar —kan öppnas till över 180°C
Tillgängligheten kan variera beroende på land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Controllertyp Mikroprocessorkontroll med vakuumfluorescerande display
Kapacitet (metrisk) 419 l
Temperatur (metrisk) 50 °C till 250 °C
Typ Gravity konvektion
Antal hyllor 2 medföljer/39 max.
Temperaturstabilitet ±0,5 °C
Timer PÅ/AV
Mått (D x B x H) Inredning 23,2 x 21,4 x 51,5 tum (59 x 54,4 x 130,7 cm)
Mått (L x B x H) 30,3 x 30,6 x 60,8 tum (77 x 77,8 x 154,5 cm)
Längd (engelska) 30,3 tum
Längd (metrisk) 77 cm
Bredd (engelska) 30,6 tum
Bredd (engelska) Interiör 21,4 tum
Bredd (metrisk) 77.8 cm
Bredd (metrisk) Interiör 54.4 cm
Höjd (engelska) 60,8 tum
Höjd (engelska) Interiör 51,5 tum
Höjd (metrisk) 154.5 cm
Höjd (metrisk) interiör 130.7 cm
Depth (engelska) Interiör 23,2 tum
Djup (metrisk) interiör 59 cm
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Spänning 230 V
Wattal 2400 w
Amperage 10,5 A
Frekvens 50/60 Hz