Läs mer
Thermo Scientific™ Heratherm™ Allmänt protokoll ugnar - 230 VAC 50/60 Hz
Produktkod. 12695306 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
65 l
66 l
104 l
105 l
176 l
179 l
419 l
774 l
Typ:
Gravity konvektion
Mekanisk konvektionsugn
Elektriska krav:
230 V 50/60 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Typ Elektriska krav Förpackningsstorlek
12695306 774 l Gravity konvektion 230 V 50/60 Hz Varje
10659650 65 l Gravity konvektion 230 V 50/60 Hz Varje
10669650 105 l Gravity konvektion 230 V 50/60 Hz Varje
10304150 176 l Gravity konvektion 230 V 50/60 Hz Varje
10661751 66 l Mekanisk konvektionsugn 230 V 50/60 Hz Varje
10794982 104 l Mekanisk konvektionsugn 230 V 50/60 Hz Varje
10291870 179 l Mekanisk konvektionsugn 230 V 50/60 Hz Varje
12685306 419 l Gravity konvektion 230 V 50/60 Hz -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 12695306 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 51029340
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87228.09 SEK
    58585.95 SEK / Paket med 1
    Save 28642.14 SEK
    32% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-01-2027
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Utför dagligt laboratorieoratoriearbete med Thermo Scientific™ Heratherm™ Allmänt protokoll ugnar, med temperaturjämnhet, enkla inställningar och låg energiförbrukning.
Utför dagligt laboratorieoratoriearbete med Thermo Scientific™ Heratherm™ Allmänt protokoll ugnar, med temperaturjämnhet, enkla inställningar och låg energiförbrukning. Designad för låg energiförbrukning med unik dörrdesign och högeffektiv, isoleringsreducerande värmeutsläpp. Ytterligare funktioner inkluderar en inbyggd timer, lättöverskådlig display och ett larmsystem för att skydda prover.
Heratherm Allmänt protokoll-ugnar ger ett val av gravitationskonvektion för skonsam torkning och uppvärmning, eller mekanisk konvektion för snabbare torkning och uppvärmning, och överlägsen temperaturjämnhet. Gravity konvektionsenheter är utformade för att skydda ömtåliga prover samtidigt som de erbjuder en enhetlig temperatur±°4,4 C eller bättre, och temperaturstabilitet på± 0,4°C vid 150°C. Mekaniska konvektionsmodeller ger temperaturjämnhet av± 2,8°C eller bättre, och temperaturstabilitet på minst± 0,3 C°vid 150°C.
  • Fem storlekar (60, 100 eller 180, 400 eller 750 l)
  • Driftstemperaturer från 50°till 250°C
  • Automatiskt övertemperaturlarmsystem för att skydda prover
  • Låg total energiförbrukning
  • Inbyggd timer
  • Utmärkt fotavtryck/volymförhållande
  • Korrosionsbeständiga kammare i rostfritt stål med rundade hörn för enkel rengöring
  • Stor, lättläst vakuumfluorescerande display
  • Lätt att använda, mikroprocessorstyrd pekknappsmanövrering
  • lättåtkomliga dörrar —kan öppnas till över 180°C
Tillgängligheten kan variera beroende på land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Controllertyp Mikroprocessorkontroll med vakuumfluorescerande display
Kapacitet (metrisk) 774 l
Temperatur (metrisk) 50 °C till 250 °C
Typ Gravity konvektion
Antal hyllor 2 medföljer/39 max.
Temperaturstabilitet ±0,5 °C
Timer PÅ/AV
Mått (D x B x H) Inredning 23,2 x 39,5 x 51,5 tum (59 x 100,4 x 130,7 cm)
Mått (L x B x H) 30,3 x 49,7 x 60,8 tum (77 x 126,1 x 154,5 cm)
Längd (engelska) 30,3 tum
Längd (metrisk) 77 cm
Bredd (engelska) 49,7 tum
Bredd (engelska) Interiör 39,5 tum
Bredd (metrisk) 126.1 cm
Bredd (metrisk) Interiör 100.4 cm
Höjd (engelska) 60,8 tum
Höjd (engelska) Interiör 51,5 tum
Höjd (metrisk) 154.5 cm
Höjd (metrisk) interiör 130.7 cm
Depth (engelska) Interiör 23,2 tum
Djup (metrisk) interiör 59 cm
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Spänning 230 V
Wattal 3000 w
Amperage 13 A
Frekvens 50/60 Hz