Läs mer
Thermo Scientific™ Heratherm Ruvningskammare
Produktkod. 31926573 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Dörr stil:
Glas
Glasdörr
Solid (yttre), Glas (inre)
Solid ytterdörr med innerdörr i glas
Kapacitet (metrisk):
247 L
750 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Dörr stil Kapacitet (metrisk)
31926573 Solid ytterdörr med innerdörr i glas 247 L
18794584 Solid (yttre), Glas (inre) 750 L
18774584 Glas 750 L
31926567 Glasdörr 247 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31926573 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer EIS250
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Omfattande dataövervakning och temperaturkontroll kombinerat med en flexibel Heratherm Inkubationskammaren ger ett pålitligt alternativ för mikrobiologisk inkubation eller temperaturberoende lagring och testning.
Ger exakta temperaturförhållanden över och under omgivningstemperaturen, idealisk för mikrobiologisk inkubation och uppvärmd eller kyld inkuberad lagring.
  • Jämn temperatur i hela kammaren.
  • Energieffektiv Peltier-teknik stödjer temperaturstabilitet och enhetlighet med lägre energiförbrukning jämfört med traditionella kompressorer och utan farligt köldmedium.
  • Intuitivt pekskärmsgränssnitt med enkel programmering av temperaturcykler och processlängd.
  • Två åtkomstportar för oberoende datainsamling och intern dokumentation av set- och faktiska parametervärden, tillsammans med händelselogg för att uppfylla 21 CFR Part 11-krav för processdokumentation.
  • Datahämtning via USB sticka, eller Thermo moln via OPC-UA standard.
  • Prov- och processskydd: Tilldela personlig åtkomst med användar-ID; begränsa tillträde med standarddörrlås eller valfritt automatiserat dörrlås; olika larmalternativ för att förhindra problem med operatören av processen.
  • Förenklad installation utan tekniker krävs; Installera med vanlig strömkabel.
  • IQ/OQ-kvalifikationer och andra tillgängliga tjänster; besök thermofisher.com/chamberservice.
  • Inre glasdörr håller miljön stabil, även när du öppnar ytterdörren. Glasdörr finns också tillgänglig
  • Avrundade hörn och avtagbara hyllor ger enkel rengöring för att hjälpa till att förhindra korskontaminering.
  • Invändigt eluttag för användning av omrörare, shaker eller annan utrustning inuti kammaren finns som fabriksmonterat alternativ. Välj bland olika landspecifika uttag. (Ordnad med separat orderkod)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Larmtyper Hörbart och synligt
Kapacitet (engelska) 8,8 kubikfot.
Kapacitet (engelska) Hylla 66.1 lb.
Kapacitet (metrisk) Hylla 30 kg
Certifikat och efterlevnad UL, CE
Datautgångar USB, OPC UA-standard
Kapacitet (metrisk) 247 L
Kammarmaterial Krutbelagt kallvalsat stål
Belysning Nej
Material Krutbelagt kallvalsat stål
Antal hyllor 2
Pluggtyp NEMA 5-20P
Relativ luftfuktighet 10 till 90 %
Temperaturområde (metriskt) 0 till 70 °C
Typ Temperaturtestkammare
Visa 16,9 cm Pekskärmsgränssnitt
Dörr stil Solid ytterdörr med innerdörr i glas
För användning med (applikation) Inkubation, lagring, temperaturtestning
Hamnar 2 åtkomstportar
Programmerbarhet Temperaturökning
Hyllyta (engelska) 1,1 m.2
Hyllarea (metrisk) 0,28 m2
Hyllmaterial Rostfritt stål (304/1.4301)
Temperaturkontroll Mikroprocessor - programmerbar
Temperaturupplösning 0,1 °C
Temperaturstabilitet ≤ ±0,1 °C @ 20 °C till 37 °C
Temperaturenhetlighet ≤ ±0,5 °C @ 20 °C till 37 °C
Garanti 24 månader
Bredd (engelska) 35,5 tum
Bredd (engelska) Interiör 26 tum
Bredd (engelska) Hylla 24,2 tum
Bredd (metrisk) 901 mm
Bredd (metrisk) Interiör 660 mm
Bredd (metrisk) Hylla 615 mm
Höjd (engelska) 44,4 tum
Höjd (engelska) Interiör 31,5 tum
Höjd (metrisk) 1.128 m
Höjd (metrisk) interiör 800 mm
Djup (engelska) 31,1 tum
Depth (engelska) Interiör 20,4 tum
Djup (metriskt) 790 mm
Djup (metrisk) interiör 519 mm
Fraktvikt (engelska) 459 lb.
Fraktvikt (metrisk) 208 kg
Elektriska krav 100 /240 V, 50/60 Hz,
Spänning 100/115/220/230 V
Wattal 600 W