Läs mer
Thermo Scientific™ Heratherm Ruvningskammare
Produktkod. p-10294319 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Dörr stil:
Glas
Glasdörr
Solid (yttre), Glas (inre)
Solid ytterdörr med innerdörr i glas
Kapacitet (metrisk):
247 L
750 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Dörr stil Kapacitet (metrisk)
18794584 Solid (yttre), Glas (inre) 750 L
18774584 Glas 750 L
31926573 Solid ytterdörr med innerdörr i glas 247 L
31926567 Glasdörr 247 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 18794584 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer EIS750
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Omfattande dataövervakning och temperaturkontroll kombinerat med en flexibel Heratherm Inkubationskammaren ger ett pålitligt alternativ för mikrobiologisk inkubation eller temperaturberoende lagring och testning.
Ger exakta temperaturförhållanden över och under omgivningstemperaturen, idealisk för mikrobiologisk inkubation och uppvärmd eller kyld inkuberad lagring.
  • Jämn temperatur i hela kammaren.
  • Energieffektiv Peltier-teknik stöder temperaturstabilitet och enhetlighet med lägre energianvändning jämfört med traditionella kompressorer och utan farligt köldmedium.
  • Intuitivt pekskärmsgränssnitt med enkel programmering av temperaturcykler och processlängd.
  • Två åtkomstportar för oberoende datafångst, och intern dokumentation av inställda och faktiska parametervärden, tillsammans med händelselogg för att uppfylla 21 CFR Part 11 krav för processdokumentation.
  • Datahämtning via USB stick, Ethernet-anslutning eller Thermo Moln via OPC-UA standard.
  • Prov- och processskydd: Tilldela personlig åtkomst med användar-ID; begränsa åtkomsten med standarddörrlås, eller valfritt automatiskt dörrlås; olika larmalternativ för att förhindra operatör av processproblem.
  • Förenklad installation utan att någon tekniker krävs; installera med standard nätsladd.
  • IQ/OQ-kvalifikationer och andra tillgängliga tjänster; besök thermofisher.com/chamberservice.
  • Inre glasdörr håller miljön stabil, även när ytterdörren öppnas. Glasdörr finns också.
  • Rundade hörn och avtagbara hyllor ger enkel rengöring för att förhindra korskontaminering.
  • Duplexa invändiga eluttag för användning av omrörare, shakers eller annan utrustning inuti kammaren finns som ett fabriksinstallerat tillval. Välj bland en mängd olika landsspecifika uttag. (Beställs med separat beställningskod)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Larmtyper Hörbar och synlig
Kapacitet (engelska) 26,5 ku.ft.
Kapacitet (engelska) Hylla 66.1 lbs
Kapacitet (metrisk) Hylla 30 kg
Certifikat och efterlevnad UL, CE
Datautgångar USB, Ethernet
Kapacitet (metrisk) 750 L
Kammarmaterial Pulverlackerat kallvalsat stål
Belysning Nej
Material Pulverlackerat kallvalsat stål
Antal hyllor 3
Pluggtyp NEMA 5-20P
Temperaturområde (metriskt) 0 till 70°C
Typ Miljökammaren
Visa 7 tums pekskärm användargränssnitt
Dörr stil Solid (yttre), Glas (inre)
Antal hjul 4
Hamnar 2 åtkomstportar
Programmerbarhet Temperaturstegring
Upplösning 0.1°C
Hyllyta (engelska) 4,9 fot²
Hyllarea (metrisk) 0,46 m²
Hyllmaterial Rostfritt stål (304/1.4301)
Temperaturkontroll Mikroprocessor - programmerbar
Temperaturstabilitet ≤±0,1 °C @ 20 °C till 37 °C
Temperaturenhetlighet ≤±0,5 °C @ 20 °C till 37 °C
Garanti 24 månader
Bredd (engelska) 42,52 tum.
Bredd (engelska) Interiör 33,07 tum.
Bredd (engelska) Hylla 22,6 tum
Bredd (metrisk) 1080 mm
Bredd (metrisk) Interiör 840 mm
Bredd (metrisk) Hylla 795 mm
Höjd (engelska) 72,24 tum.
Höjd (engelska) Interiör 57,09 tum
Höjd (metrisk) 1835 mm
Höjd (metrisk) interiör 1450 mm
Djup (engelska) 34,84 tum.
Depth (engelska) Interiör 24,8 tum
Djup (metriskt) 885 mm
Djup (metrisk) interiör 630 mm
Fraktvikt (engelska) 840 lbs
Fraktvikt (metrisk) 381 kg
Elektriska krav 100/240V, 50/60 Hz, 1400W
Spänning 100/115/220/230 V
Wattal 900 W