Läs mer
Thermo Scientific™ Heratherm Lättkammare 750 L
Produktkod. 18714594 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Dörr stil:
Glasdörr
Solid ytterdörr med innerdörr i glas
För användning med (applikation):
ICH lätt testning, växttillväxt, lätt testning, djurkläckning
Växttillväxt, lätta tester, djurkläckning
Inkluderar:
Ljusmoduler ingår inte - ICH-test: 333979G01 / Standard: 333980G01
Ljusmoduler ingår inte – för växttillväxt/testning/djurkläckning: 333980G01
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Dörr stil För användning med (applikation) Inkluderar
18714594 Glasdörr Växttillväxt, lätta tester, djurkläckning Ljusmoduler ingår inte – för växttillväxt/testning/djurkläckning: 333980G01
18764584 Solid ytterdörr med innerdörr i glas ICH lätt testning, växttillväxt, lätt testning, djurkläckning Ljusmoduler ingår inte - ICH-test: 333979G01 / Standard: 333980G01
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 18714594 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore ELG750
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    278408.84 SEK
    223780.48 SEK / Paket med 1
    Save 54628.36 SEK
    19% Av
Visualizza tutte le promozioni
 Begränsad artikel
I lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Exakt och jämn ljusfördelning med långvarig LED-belysning för (ICH)-ljustestning, växttillväxt och djurkläckning – relativ luftfuktighet och temperatur kontrolleras för att passa den specificerade miljön.
Noggrann kontroll av tre parametrar – temperatur över och under omgivningen, relativ luftfuktighet och ljus – ger en utmärkt miljö vid testapplikationer och för biologisk forskning med växter och djur. Valet av ICH-modul ger möjlighet till effektiv ICH-ljustestning inom läkemedelsindustrin.
  • Jämn temperatur / relativ luftfuktighet / ljusexponering för prover.
  • Energieffektiv Peltier-teknik stödjer temperaturstabilitet och enhetlighet med lägre energiförbrukning jämfört med traditionella kompressorer och utan farligt köldmedium.
  • LED-ljussystem ger specificerad ljusexponering på 1, 2 eller 3 hyllor; Programmerbar för att anpassa ljuskvalitet/intensitet och av/på-tider – t.ex. för dag-natt-cykler. Välj mellan två ljusmoduler (ordnade separat):
    • 1. ICH-modul, inkluderar UV-LED för ICH-ljustestning; kan endast användas i ELS750 – modell med solid ytterdörr – av säkerhetsskäl
    • 2. Testmodul för växttillväxt / dagsljustester / djurkläckning
  • Miljövänligt vatteneffektivt fuktningssystem – med vattentank eller valfri fast vattenanslutning för renat vatten i huset
  • Intuitivt pekskärmsgränssnitt med enkel programmerbarhet av parametercykler och processlängd.
  • Två åtkomstportar för oberoende datainsamling och intern dokumentation av set- och faktiska parametervärden, tillsammans med händelselogg för att uppfylla 21 CFR Part 11-krav för processdokumentation.
  • Datahämtning via USB sticka, eller Thermo moln via OPC-UA standard (med Connect Edge-lösning)
  • Prov- och processskydd: Tilldela personlig åtkomst med lösenkod; begränsa åtkomst med standardnyckeldörrslås eller valfritt automatiserat dörrlås; olika larmalternativ för att förhindra problem med operatören av processen.
  • Förenklad installation utan tekniker krävs; Installera med vanlig strömkabel.
  • IQ/OQ-kvalifikationer och andra tillgängliga tjänster; besök thermofisher.com/chamberservice.
  • Inre glasdörr håller miljön stabil, även när du öppnar ytterdörren. Utvändig glasdörr finns också tillgänglig (inte för ICH-modulanvändning – av säkerhetsskäl).
  • Avrundade hörn och avtagbara hyllor ger enkel rengöring för att hjälpa till att förhindra korskontaminering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Larmtyper Hörbart och synligt
Kapacitet (engelska) 26,5 kubikfot
Kapacitet (engelska) Hylla 66 lbs (stationär)
Kapacitet (metrisk) Hylla 30 kg (stationärt)
Certifikat och efterlevnad UL, CE
Datautgångar USB, Thermo moln via OPC UA
Kapacitet (metrisk) 750 L
Kammarmaterial Rostfritt stål (304/1.4301)
Material Pulverlackerat galvaniserat stål
Antal hyllor 3
Pluggtyp NEMA 5-20P
Relativ luftfuktighet 10 till 90 %
Temperaturområde (metriskt) 15 till 45 °C med ljus; 5 till 60 °C utan ljus
Typ Vertikal ljuskammare
Visa 16,9 cm Pekskärmsgränssnitt
Dörr stil Glasdörr
För användning med (applikation) Växttillväxt, lätta tester, djurkläckning
Fuktighetsområde 10 - 80 % RH med ljus; 10–90% RH utan ljus
Fuktighetsupplösning 0.1% RH
Fuktighetskälla Avtagbar vattentank
Inkluderar Ljusmoduler ingår inte – för växttillväxt/testning/djurkläckning: 333980G01
Antal hjul 4
Hamnar 2 åtkomstportar
Programmerbarhet Temperatur, relativ luftfuktighet, ljusintensitet
Hyllyta (engelska) 4,9 fot2
Hyllarea (metrisk) 0,46 m2
Hyllmaterial Rostfritt stål (304/1.4301)
Temperaturkontroll Mikroprocessor - programmerbar
Temperaturupplösning 0,1 °C
Temperaturstabilitet ≤ ±0,3 °C @ 25 °C till 40 °C
Temperaturenhetlighet ≤ ±2,0 °C @ 25 °C till 40 °C
Garanti 24 månader
Vattenförbrukning 0,2–1,5 L per dag; Värdet beror på inställningar, användning (t.ex. antal dörröppningar) och miljöförhållanden
Vattenresistivitet 0.05 - 1 MΩ
Mått (L x B x H) 895 x 1080 x 1835 mm / 35,24 x 42,52 x 72,24 tum
Mått (LxBxH) Inredning 630 x 840 x 1450 mm / 24,8 x 33,07 x 57,09 tum
Längd (metrisk) Hylla 795 mm
Bredd (engelska) Hylla 31,3 tum
Fraktvikt (engelska) 842 lbs
Fraktvikt (metrisk) 382 kg
Elektriska krav 100 - 240V, 50-60Hz, 1700W
Spänning 100/240 V
Wattal 1700 W
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.