Beskrivning
Noggrann kontroll av tre parametrar – temperatur över och under omgivningen, relativ luftfuktighet och ljus – ger en utmärkt miljö vid testapplikationer och för biologisk forskning med växter och djur. Valet av ICH-modul ger möjlighet till effektiv ICH-ljustestning inom läkemedelsindustrin.
- Jämn temperatur / relativ luftfuktighet / ljusexponering för prover.
- Energieffektiv Peltier-teknik stödjer temperaturstabilitet och enhetlighet med lägre energiförbrukning jämfört med traditionella kompressorer och utan farligt köldmedium.
- LED-ljussystem ger specificerad ljusexponering på 1, 2 eller 3 hyllor; Programmerbar för att anpassa ljuskvalitet/intensitet och av/på-tider – t.ex. för dag-natt-cykler. Välj mellan två ljusmoduler (ordnade separat):
- 1. ICH-modul, inkluderar UV-LED för ICH-ljustestning; kan endast användas i ELS750 – modell med solid ytterdörr – av säkerhetsskäl
- 2. Testmodul för växttillväxt / dagsljustester / djurkläckning
- Miljövänligt vatteneffektivt fuktningssystem – med vattentank eller valfri fast vattenanslutning för renat vatten i huset
- Intuitivt pekskärmsgränssnitt med enkel programmerbarhet av parametercykler och processlängd.
- Två åtkomstportar för oberoende datainsamling och intern dokumentation av set- och faktiska parametervärden, tillsammans med händelselogg för att uppfylla 21 CFR Part 11-krav för processdokumentation.
- Datahämtning via USB sticka, eller Thermo moln via OPC-UA standard (med Connect Edge-lösning)
- Prov- och processskydd: Tilldela personlig åtkomst med lösenkod; begränsa åtkomst med standardnyckeldörrslås eller valfritt automatiserat dörrlås; olika larmalternativ för att förhindra problem med operatören av processen.
- Förenklad installation utan tekniker krävs; Installera med vanlig strömkabel.
- IQ/OQ-kvalifikationer och andra tillgängliga tjänster; besök thermofisher.com/chamberservice.
- Inre glasdörr håller miljön stabil, även när du öppnar ytterdörren. Yttre glasdörr finns också tillgänglig (inte för ICH
Specifikationer
Specifikationer
| Larmtyper | Hörbart och synligt |
| Kapacitet (engelska) | 26,5 kubikfot |
| Kapacitet (engelska) Hylla | 66 lbs (stationär) |
| Kapacitet (metrisk) Hylla | 30 kg (stationärt) |
| Certifikat och efterlevnad | UL, CE |
| Datautgångar | USB, Thermo moln via OPC UA |
| Kapacitet (metrisk) | 750 L |
| Kammarmaterial | Rostfritt stål (304/1.4301) |
| Belysning | LED |
| Material | Pulverlackerat galvaniserat stål |
| Visa mer |