Läs mer
Thermo Scientific™ Heratherm™ kylda inkubatorer
Produktkod. 15662079 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
178 l
381 l
Spänning:
100/230 V
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Spänning Förpackningsstorlek
15662079 381 l 230 V Varje
15689408 178 l 230 V Varje
15608540 178 l 100/230 V Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15662079 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 51031567
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Erbjuder exakt temperaturkontroll, ökad energieffektivitet och enkel användbarhet. Utrustad med Peltier-teknik för att nå och bibehålla de exakta omgivningstemperaturerna du behöver för tillförlitliga resultat.
Uppnå outnyttjad potential i inkubation med den temperaturprecision du behöver för tillämpningar som kräver det. Med ett temperaturområde på +5 till +70 °C, är Thermo Scientific™ Heratherm™ kylda inkubatorer utrustade med Peltier-teknik för att nå och bibehålla de exakta omgivningstemperaturerna du behöver för tillförlitliga resultat. Utan farliga köldmedier använder dessa enheter mindre energi än den konventionella produkten, vilket gör den till det perfekta valet för energimedvetna laboratorium.
  • Temperaturområde 5-70 °C
  • Finns i 2 storlekar: bänkmodell 178L / 6,3 cu.ft. och en golvmodell med hjul 381L / 13,5 cu.ft.
  • Stor enhetlig temperatur och stabilitet för att hålla proverna i en säker miljö–> likformighet så låg som +/-0,3 °C (20 °C), stabilitet så låg som +/-0,1 °C
  • Energiförbrukning så låg som 80Wh/h (bänk) / 150Wh/h (golvstående) vid °20 C - Observera att jämförbara kompressorkylda enheter förbrukar upp till 6 gånger denna mängd*
  • CFC-fritt/HFC-fritt polyuretanisoleringsskum för enastående temperaturprestanda och kondensförebyggande
  • Uppvärmd dörr med intelligent energikontroll för att säkerställa ingen kondens– även vid låga temperaturer
  • Sofistikerad timerfunktion med vecko-, dag- eller realtidsläge
  • Intuitiv programmeringsfunktion för definierad temperaturrampning, blötläggning/kyla och uppehåll: lagra upp till 10 program med 10 enkla steg
  • Justerbar övertemperaturavstängning för protokoll som kräver inställning av övertemperatur för skydd– (klass 2 enligt norm DIN12880)
  • Säker visning av prover genom inre glasdörr med begränsad påverkan på temperaturen
  • Säker inneslutning med automatiskt över- och undertemperaturlarm
  • Standardåtkomstport för dataövervakning (stor diameter på 42 mm / 1,65 tum)
  • Flexibelt hyllsystem för optimal lastning, lätt att ta bort för rengöring, med tippskydd
  • Inredning i rostfritt stål (1.4301 / ASTM 304) och rundade hörn för enkel rengöring
*Baserat på jämförelse med modellerna BK6160/Precision815
Obs: angivna värden är baserade på norm DIN12880-testning
Garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 13,5 cu. ft.
Certifikat och efterlevnad CE
Beskrivning Heratherm kylinkubator IMP400, med eluttag, 230V, 50/60Hz
Kapacitet (metrisk) 381 l
Kammarmaterial Rostfritt stål (304/1.4301)
Mått (D x B) Hylla 20,79 x 21,06 tum. (528 x 498 mm)
Material Belagt stål
Antal hyllor 2/17
Pluggtyp EU-kontakt CEE7/7
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 70 °C
Typ Automatiserad inkubator
Visa Stort vakuumfluorescerande
Dörr stil Solid ytterdörr & invändig glasdörr
Inkluderar Internt eluttag: EU (CEE 7/4-kontakt och invändigt uttag)
Isolering CFC-fritt/HFC-fritt polyuretanisoleringsskum
Modell IMP400
Antal dörrar 1
Portstorlek 1,6 tum. (42 mm)
Kylmedel Peltier-teknik: inget köldmedium
Temperaturnoggrannhet 0,1 °C
Temperaturenhetlighet ≤0,3 °C vid 20 °C; ≤0,7 °C vid 37 °C
Mått (D x B x H) Inredning 524 x 544 x 1335 mm (20,6 x 21,4 x 52,6 tum)
Mått (L x B x H) 770 x 778 x 1545 mm (30,3 x 30,6 x 60,8 tum)
Höjd (engelska) 60,8 tum (hjul ingår ej: 7,1 tum)
Höjd (metrisk) 1545 mm (hjul ingår ej: 180 mm)
Fraktvikt (engelska) 476 lb.
Fraktvikt (metrisk) 216 kg
Vikt (engelska) 368 lb.
Vikt (metrisk) 167 kg
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz, 6,0 A, 1360 W
Spänning 230 V