Läs mer
Thermo Scientific™ Heratherm Stabilitetskammare
Produktkod. 31926572 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Dörr stil:
Glas
Glasdörr
Solid (yttre), Glas (inre)
Solid ytterdörr med innerdörr i glas
Kapacitet (metrisk):
247 L
750 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Dörr stil Kapacitet (metrisk)
31926572 Glasdörr 247 L
18724594 Solid (yttre), Glas (inre) 750 L
18704594 Glas 750 L
31926570 Solid ytterdörr med innerdörr i glas 247 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31926572 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer ESG250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187102.21 SEK
    168377.60 SEK / Paket med 1
    Save 18724.61 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Få förtroende för din produkt när du testar stabilitet och hållbarhet med robust Heratherm Stabilitetskammare utformade för att möta en mängd olika kvalitetskontrollkrav.
Temperatur- och fuktighetskontroller, väl lämpade för stabilitetstestning, hållbarhetstestning och miljötestning.
  • Brett relativt luftfuktighetsintervall för att täcka många tillämpningar, inklusive luftfuktighetsnivåer under omgivningstemperaturen.
  • Miljövänligt vatteneffektivt fuktningssystem.
  • Minimalt kondensat i standardapplikationer.
  • Integrerad vattentank; Fast vattenanslutning för ett renatvattenalternativ finns tillgängligt.
  • Energieffektiv Peltier-teknik stödjer temperaturstabilitet och enhetlighet med lägre energiförbrukning jämfört med traditionella kompressorer och utan farligt köldmedium.
  • Två åtkomstportar för oberoende datainsamling och intern dokumentation av set- och faktiska parametervärden, tillsammans med händelselogg för att uppfylla 21 CFR Part 11-krav för processdokumentation.
  • Datahämtning via USB sticka, Ethernet-anslutning eller Thermo moln via OPC-UA standard.
  • Prov- och processskydd: Tilldela personlig åtkomst med användar-ID; begränsa tillträde med standarddörrlås eller valfritt automatiserat dörrlås; olika larmalternativ för att förhindra problem med operatören av processen.
  • Intuitivt pekskärmsgränssnitt med enkel programmering av temperaturcykler och processlängd.
  • Förenklad installation utan tekniker krävs; Installera med vanlig strömkabel.
  • IQ/OQ-kvalifikationer och andra tillgängliga tjänster; besök thermofisher.com/chamberservice.
  • Inre glasdörr håller miljön stabil, även när du öppnar ytterdörren. Glasdörr finns också tillgänglig.
  • Avrundade hörn och avtagbara hyllor ger enkel rengöring för att hjälpa till att förhindra korskontaminering.
  • Duplex-invändiga eluttag för användning av omrörare, skakare eller annan utrustning inuti kammaren finns som fabriksmonterade alternativ. Välj bland olika landspecifika uttag. (Ordnad med separat orderkod)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Larmtyper Hörbart och synligt
Kapacitet (engelska) 8,8 kubikfot.
Kapacitet (engelska) Hylla 66.1 lb.
Kapacitet (metrisk) Hylla 30 kg
Certifikat och efterlevnad UL, CE
Datautgångar USB, Thermo moln via OPC UA
Kapacitet (metrisk) 247 L
Kammarmaterial Krutbelagt kallvalsat stål
Belysning Nej
Material Krutbelagt kallvalsat stål
Antal hyllor 2
Pluggtyp NEMA 5-20P
Relativ luftfuktighet 10 till 90 %
Temperaturområde (metriskt) 0 till 70 °C
Typ Stabilitetskammare
Visa 16,9 cm Pekskärmsgränssnitt
Dörr stil Glasdörr
För användning med (applikation) Stabilitetstestning, miljötestning, lagring
Fuktighetsområde 10 till 90 % RH
Fuktighetskälla Avtagbar vattentank
Antal hjul Hold (Håll)
Hamnar 2 åtkomstportar
Programmerbarhet Temperatur- och luftfuktighetsökning
Hyllyta (engelska) 1,1 m.2
Hyllarea (metrisk) 0,28 m2
Hyllmaterial Rostfritt stål (304/1.4301)
Temperaturkontroll Mikroprocessor - programmerbar
Temperaturupplösning 0,1 °C
Temperaturstabilitet ≤ ±0,1 °C @ 20 °C till 37 °C
Temperaturenhetlighet ≤ ±0,5 °C @ 20 °C till 37 °C
Garanti 24 månader
Vattenförbrukning ≤ 0,25 L per dag – Värdet beror på inställningar, användning (t.ex. antal dörröppningar) och miljöförhållanden
Vattenresistivitet 0.05 - 1 MΩ
Bredd (engelska) 35,5 tum
Bredd (engelska) Interiör 26 tum
Bredd (engelska) Hylla 24,2 tum
Bredd (metrisk) 901 mm
Bredd (metrisk) Interiör 660 mm
Bredd (metrisk) Hylla 615 mm
Höjd (engelska) 31,5 tum
Höjd (metrisk) 1128 mm
Höjd (metrisk) interiör 800 mm
Djup (engelska) 31,1 tum
Depth (engelska) Interiör 20,4 tum
Djup (metriskt) 790 mm
Djup (metrisk) interiör 519 mm
Fraktvikt (engelska) 448 lb.
Fraktvikt (metrisk) 203 kg
Elektriska krav 100 /240 V, 50/60 Hz
Spänning 100/115/220/230 V
Wattal 900 W