Läs mer
Thermo Scientific™ Heratherm Stabilitetskammare 750 L
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-10298004 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Dörr stil:
Glasdörr
Rejäl ytterdörr med inre glasdörr
Produktkod. 18724594
Brand: Thermo Scientific™ ESS750
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få förtroende för din produkt när du testar stabilitet och hållbarhet med robust Heratherm Stabilitetskammare utformade för att möta en mängd olika kvalitetskontrollkrav.
Temperatur- och fuktighetskontroller, väl lämpade för stabilitetstestning, hållbarhetstestning och miljötestning.
  • Brett intervall för relativ luftfuktighet för att täcka många applikationer, inklusive luftfuktighetsnivåer under omgivningen.
  • Miljövänligt vatteneffektivt befuktningssystem.
  • Minimalt kondensat i standardapplikationer.
  • Integrerad vattentank; Fast vattenanslutning för internt renat vatten finns tillgängligt.
  • Energieffektiv Peltier-teknik stöder temperaturstabilitet och enhetlighet med lägre energianvändning jämfört med traditionella kompressorer och utan farligt köldmedium.
  • Två åtkomstportar för oberoende datafångst, och intern dokumentation av inställda och faktiska parametervärden, tillsammans med händelselogg för att uppfylla 21 CFR Part 11 krav för processdokumentation.
  • Datahämtning via USB stick, Ethernet-anslutning eller Thermo Moln via OPC-UA standard.
  • Prov- och processskydd: Tilldela personlig åtkomst med användar-ID; begränsa åtkomsten med standarddörrlås, eller valfritt automatiskt dörrlås; olika larmalternativ för att förhindra operatör av processproblem.
  • Intuitivt pekskärmsgränssnitt med enkel programmering av temperaturcykler och processlängd.
  • Förenklad installation utan att någon tekniker krävs; installera med standard nätsladd.
  • IQ/OQ-kvalifikationer och andra tillgängliga tjänster; besök thermofisher.com/chamberservice.
  • Inre glasdörr håller miljön stabil, även när ytterdörren öppnas. Glasdörr finns också.
  • Rundade hörn och avtagbara hyllor ger enkel rengöring för att förhindra korskontaminering.
  • Duplexa invändiga eluttag för användning av omrörare, shakers eller annan utrustning inuti kammaren finns som ett fabriksinstallerat tillval. Välj bland en mängd olika landsspecifika uttag. (Beställs med separat beställningskod)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Larmtyper Hörbar och synlig
Kapacitet (engelska) 26,5 cu. ft.
Kapacitet (engelska) Hylla 66.1 lbs
Kapacitet (metrisk) Hylla 30 kg
Certifikat och efterlevnad UL, CE
Datautgångar USB, Ethernet
Kapacitet (metrisk) 750 L
Kammarmaterial Pulverlackerat kallvalsat stål
Material Pulverlackerat kallvalsat stål
Antal hyllor 3
Pluggtyp NEMA 5-20P
Relativ luftfuktighet 10 till 90 %
Temperaturområde (metriskt) 0 till 70 °C
Typ Fuktkammare
Visa 7 tums pekskärm användargränssnitt
Dörr stil Rejäl ytterdörr med inre glasdörr
Fuktighetsområde 10 - 90% RH
Fuktighetsupplösning 0,1% RHNo
Antal hjul 4
Hamnar 2 åtkomstportar
Programmerbarhet Temperatur och luftfuktighet ökar
Hyllyta (engelska)  4,9 fot²
Hyllarea (metrisk) 0,46 m²
Hyllmaterial Rostfritt stål (304/1.4301)
Temperaturkontroll Mikroprocessor - programmerbar
Temperaturupplösning 0,1 °C
Temperaturstabilitet ≤±0,1 °C @ 20 °C till 37 °C
Temperaturenhetlighet ≤±0,5 °C @ 20 °C till 37 °C
Garanti 24 månader
Vattenförbrukning 0,15 till 1 L per dag
Vattenresistivitet 0.05 - 1 MΩ
Bredd (engelska) 42,52 tum.
Bredd (engelska) Interiör 33,07 tum.
Bredd (engelska) Hylla 22,6 tum
Bredd (metrisk) 1080 mm
Bredd (metrisk) Interiör 840 mm
Bredd (metrisk) Hylla 795 mm
Höjd (engelska) 72,24 tum.
Höjd (engelska) Interiör 57,09 tum
Höjd (metrisk) 1835 mm
Höjd (metrisk) interiör 1450 mm
Djup (engelska) 34,84 tum.
Depth (engelska) Interiör 24,8 tum
Djup (metriskt) 885 mm
Djup (metrisk) interiör 630 mm
Fraktvikt (engelska) 840 lbs
Fraktvikt (metrisk) 381 kg
Elektriska krav 100/240V, 50/60 Hz, 1400W
Spänning 100/115/220/230 V
Wattal 1400 W