Läs mer
Thermo Scientific™ Heratherm Trådnäthylla
Produktkod. 10262150 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Heratherm 180 L Ugnar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10262150 Heratherm 180 L Ugnar Varje
1 options
Produktkod. 10262150 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50127766
 Begränsad artikel
I lager
Trådnäthylla för Heratherm 180L ugnar
Trådnäthylla för Heratherm 180L ugnar, Inkluderar 2 hyllstöd
Heratherm Hylla i trådnät
För Heratherm 180L
ugnar Inkluderar 2 hyllstöd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Heratherm 180 L Ugnar
Typ Ugnstillbehör
Inkluderar Inkluderar 2 hyllstöd