Läs mer
R&D Systems™ Herbimycin A
Produktkod. 18118859 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18118859 0.1 mg 0.1mg
1 options
Produktkod. 18118859 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer NB11081565
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store at -20 C. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktlinje Novus
Kvantitet 0.1 mg
För användning med (applikation) Soluble in DMSO and Ethanol (1 mg/mL).
Mål Herbimycin A
Typ Herbimycin