missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
HERC4 Polyclonal antibody specifically detects HERC4 in Human,Mouse samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | HERC4 |
| Användningsområden | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | PE |
| Formulering | PBS |
| Gene Alias | DKFZP564G092, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, HECT domain and RCC1-like domain-containing protein 4, hect domain and RLD 4, KIAA1593probable E3 ubiquitin-protein ligase HERC4 |
| Värd art | Rabbit |
| Immunogen | The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 1007 and 1057 of human hect domain and RLD 4 using the numbering given in entry NP_071362.1 (GeneID 26091). |
| Reningsmetod | Immunogen affinity purified |
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?