missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Herpes Simplex Virus 1 Antibody (HSVI/2095), DyLight 680, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-08465FR
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Herpes Simplex Virus 1 Monoclonal antibody specifically detects Herpes Simplex Virus 1 in Virus samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| Herpes Simplex Virus 1 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 680 | |
| Herpes simplex virus, Herpes simplex virus 1, Herpes simplex virus type 1, HSV 1, Human herpesvirus 1, Human herpesvirus type 1 | |
| Baculovirus-expressed Herpes Simplex Virus 1 DNA polymerase (POL) and POL/UL42 complex | |
| 100 μg | |
| Virology Bacteria and Parasites | |
| Virus | |
| Purified |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| HSVI/2095 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering